Merck
H0537
Millipore
HIS-Select® HF ニッケルアフィニティーゲル
別名:
Ni-NTA HF resin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106500
NACRES:
NA.56
フォーム
suspension
品質水準
テクニック
affinity chromatography: suitable
Matrix
Highly cross-linked 6% Beaded Agarose
キャパシティ
15 mg/mL, gel binding capacity (protein)(with an approx. 30 kDa protein)
保管温度
2-8°C
詳細
HIS-Select High Flowニッケルアフィニティーゲルは、最大200 psiの圧力および最大線流速3,000 cm/時のクロマトグラフィーシステムでHisタグタンパク質(ヒスチジン含有タンパク質)に特異的に結合するように設計された固定化金属イオンアフィニティクロマトグラフィー(IMAC)ゲルです。
アプリケーション
Hisタグ®タンパク質(ヒスチジンタグ付きタンパク質)生成用ニッケルアフィニティーゲル。 HIS-Select® High Flow(HF)ゲルは、高度架橋アガロースゲルよりも選択性に優れ、加圧下でより高い流量と機械的安定性を示します。 HIS-Select HFゲルは、生産スケールの精製およびFPLC用に設計されています。 他のHIS-Select製品と同様に、アガロースに対するニッケル-ニトリロ三酢酸(Ni-NTA)キレート基の非荷電親水性結合を有することから、真の一段階精製が確保されます。
アフィニティーゲルは、非変性および変性条件下でのヒスチジンタグ付きタンパク質(Hisタグタンパク質)の精製に適しています。
特徴および利点
  • 純度を改善する高い選択性
  • 独自の非荷電親水性結合により、非特異的結合を抑制
  • ヒスチジンタグ付きタンパク質(Hisタグタンパク質)に対する結合容量は、15 mg/mLを超えます。
  • 高度架橋アガロースマトリックスでは、より高い圧力下で精製が可能
  • 変性または非変性条件下での結合
  • 一段階精製
物理的形状
30%エタノール溶液中の1:1懸濁液
調製ノート
エタノールは使用前に除去する必要があります。アフィニティーゲルを脱イオン水で洗浄してエタノールを除去し、付属の平衡バッファーで平衡化します。
法的情報
FPLC is a trademark of Cytiva
HIS TAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
HIS-Select is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A Inhalation - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 2
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system, Respiratory Tract
WGK
WGK 3
引火点(°F)
88.0 °F
引火点(℃)
31.1 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
H0537-1ML-PW:
H0537-100ML-PW:
H0537-BULK:
H0537-500ML:4548173918372
H0537-VAR:
H0537-10ML:4548173918341
H0537-25ML:4548173918365
H0537-25ML-PW:
H0537-500ML-PW:
H0537-10ML-PW:
H0537-100ML:4548173918334
H0537-1ML:4548173918358
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Obtaining of Agr2 Specific Antibodies and Determination of the Agr2 Protein Distribution Pattern during Early Embryonic Development and Tadpole Regeneration in Xenopus laevis
Ivanova, A.S. et al.
Russian journal of developmental biology, 49, 393-397 (2018)
Hesham Saeed et al.
International journal of biological macromolecules, 106, 1041-1051 (2017-08-31)
l-Asparaginase (EC 3.5.1.1) is an important medical enzyme that catalysis the hydrolysis of l-asparagine to aspartic acid and ammonium. For over four decades l. asparaginase utic agent for the treatment of a variety of lymphoproliferative disorders and lymphoma such as
Minoru Tanaka et al.
Nature chemical biology, 12(12), 1089-1096 (2016-10-25)
Cellular signaling is often propagated by multivalent interactions. Multivalency creates avidity, allowing stable biophysical recognition. Multivalency is an attractive strategy for achieving potent binding to protein targets, as the affinity of bivalent ligands is often greater than the sum of
Finaritra Raoelijaona et al.
RNA biology, 15(9), 1174-1180 (2018-09-04)
Ribosome biogenesis requires a variety of trans-acting factors in order to produce functional ribosomal subunits. In human cells, the complex formed by the proteins hNob1 and hPno1 is crucial to the site 3 cleavage occurring at the 3'-end of 18S
Kevin McCloskey et al.
Journal of medicinal chemistry, 63(16), 8857-8866 (2020-06-12)
DNA-encoded small molecule libraries (DELs) have enabled discovery of novel inhibitors for many distinct protein targets of therapeutic value. We demonstrate a new approach applying machine learning to DEL selection data by identifying active molecules from large libraries of commercial
関連コンテンツ
Pull-down assays, reagents, and protocols for investigating in vitro protein-protein interactions using affinity or GST pull-down, tandem affinity purification (TAP), and co-immunoprecipitation methods.
アフィニティーまたはGSTプルダウン法、タンデムアフィニティー精製(TAP)法、共免疫沈降法を用いてin vitroのタンパク質間相互作用を検討するためのプルダウンアッセイ、試薬、プロトコル