Merck
G4423
Sigma-Aldrich
β-グルカナーゼ from Trichoderma longibrachiatum
greener alternative
別名:
endo-1,3(4)-β-glucanase, endoglucanase
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
フォーム
powder
品質水準
比活性
≥1.0 units/mg solid
組成
protein, ≥10%
環境により配慮した代替製品の特徴
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環境により配慮した代替製品カテゴリ
詳細
β-グルカナーゼは、ベータグルカン内のグリコシド結合を分解する炭水化物酵素のグループを表します。真菌細胞壁の主要な構成要素を形成し、海洋の大型藻類の潜在的な構造および貯蔵多糖類である可能性があります。真菌の細胞壁を分解する能力があり、病原菌に対する植物の防御機構に関与する可能性があります。
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、セルロースを原料とするエタノール製造の研究に使用したときにエネルギー効率および廃棄物削減効果が得られるように、改善されています。詳細な情報については、Biofilesの記事をご覧ください。
アプリケーション
β-グルカナーゼは、エネルギーケーンからリグノセルロースエタノールを生成するための生物学的および化学的前処理を組み合わせた方法でセルラーゼ酵素として使用されました。また、セルロースの酵素糖化およびエタノールの生成にも使用されました。
生物化学的/生理学的作用
主にβ-1→3 / 1→4-グルカナーゼ、キシラナーゼ、およびセルラーゼ活性からなる混合物です。β-グルコシダーゼ、β-キシロシダーゼ、α-L-アラビノフラノシダーゼ、アミラーゼ、およびプロテアーゼ活性も存在します。
単位の定義
1unitは、pH 5.0、37°C、1時間に、1.0 μmolのグルコースをセルロースから遊離させる酵素量です(インキュベーションは2時間)。
物理的形状
マルトデキストリン、シリカ、および安息香酸ナトリウムを含みます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
G4423-100G:4548173964959
G4423-VAR:
G4423-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Combined biological and chemical pretreatment method for lignocellulosic ethanol production from energy cane;
Sara Shields, Raj Boopathy
Renewable Bioresources null
David J Adams
Microbiology (Reading, England), 150(Pt 7), 2029-2035 (2004-07-17)
The fungal cell wall is a complex structure composed of chitin, glucans and other polymers, and there is evidence of extensive cross-linking between these components. The wall structure is highly dynamic, changing constantly during cell division, growth and morphogenesis. Hydrolytic
Ravindra Bansal et al.
Current genetics, 65(4), 953-964 (2019-03-07)
Trichoderma spp. are widely used as commercial biofungicides, and most commercial formulations are conidia based. Identification of genes that regulate conidiation would thus be of help in genetic reprogramming of these species to optimize sporulation. In this study, we constructed
Marie-Therese Eckstein et al.
Current biology : CB, 30(23), 4799-4807 (2020-10-10)
The human gut microbiota is composed of diverse microbes that not only compete but also rely on one another for resources and access to microhabitats in the intestine [1, 2]. Indeed, recent efforts to map the microbial biogeography of the
Yigang Teng et al.
Acta biochimica et biophysica Sinica, 42(10), 729-734 (2010-09-28)
In this study, we confirmed that at least three endo-β-1,4-glucanases existed in the digestive juice of the giant snail, Achatina fulica ferussac, by Congo red staining assay. One of these enzymes, a novel endo-β-1,4-glucanase (AfEG22), was purified 29.5-fold by gel