Merck
E2164
Sigma-Aldrich
エンド-1,4-β-D-グルカナーゼ from Acidothermus cellulolyticus
greener alternative
recombinant, expressed in corn, ≥2.0 units/mg protein
別名:
エンドグルカナーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
Enzyme Commission number:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
リコンビナント
expressed in corn
品質水準
比活性
≥2.0 units/mg protein
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
詳細
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
単位の定義
1単位は、pH 5.0および50°Cで1分間に1 μモル MUCを代謝するのに必要な酵素の量に等しいです
物理的形状
3.2 M硫酸アンモニウム中50 mM酢酸ナトリウムpH 5の懸濁液として提供;0.02%アジ化ナトリウム
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
E2164-VAR:
E2164-100UN:
E2164-100UN-PW:
E2164-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Anna Lewin et al.
AMB Express, 7(1), 183-183 (2017-10-01)
Microbial assemblages were sampled from an offshore deep sub-surface petroleum reservoir 2.5 km below the ocean floor off the coast of Norway, providing conditions of high temperature and pressure, to identify new thermostable enzymes. In this study, we used DNA sequences