Merck
P7123
Sigma-Aldrich
Protein Kinase Cν (PKCν) Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥75% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
PKD3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
リコンビナント
expressed in E. coli
品質水準
アッセイ
≥75% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
分子量
protein apparent mol wt ~142 kDa
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... PRKD3(23683)
アプリケーション
キナーゼ活性は、最終濃度50 μMの[32P]-ATPを用いて、30°Cで1分間にタンパク質量1 mgのCREBtide基質ペプチド(KRREILSRRPSYR)に取り込まれるリン酸のモル量として測定されます。
生物化学的/生理学的作用
PKCν, also known as PKD3, is a member of the protein kinase C (PKC) family of serine/threonine kinases that play critical roles in the regulation of cellular differentiation and proliferation in many cell types. PKCν is an important physiologic target of the B-cell receptor (BCR) and exhibits activation upon BCR engagement.
物理的形状
Solution of 5 μg in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, 150 mM NaCl, 0.25 mM DTT, 0.1 mM EGTA, and 30% glycerol
保管分類コード
10 - Combustible liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)