Merck
P1782
Sigma-Aldrich
プロテインキナーゼ Cαアイソザイム ヒト
≥70% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, buffered aqueous glycerol solution
別名:
PKCα
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
リコンビナント
expressed in baculovirus infected insect cells
品質水準
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
形状
buffered aqueous glycerol solution
比活性
≥250 units/μg protein
分子量
80-81 kDa by SDS-PAGE
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... PRKCA(5578)
生物化学的/生理学的作用
プロテインキナ-ゼC (PKC) はセリン/スレオニンキナ-ゼであり、ホスファチジルイノシト-ル2リン酸 (PIP2) とホスファチジルコリン (PC) から種々の活性化ホスホリパ-ゼの作用を通じてDAGを生成するシグナル伝達経路により、細胞内で活性化されます。ホルボ-ルエステルもPKCを刺激します。一次構造、組織分布、細胞内局在、細胞外シグナル応答、基質特異性の異なるPKCアイソザイムが11以上確認されています。このアイソザイムは3つのサブファミリ-分類されます。1つ目のファミリ-はCa2+およびリン脂質を要求します。これにはPKCα, βI, βII, γが含まれます。2番目のファミリ-のメンバ-はリン脂質依存性ですがCa2+依存性ではなく、これにはPKCδ, ε, η, θが含まれます。3番目のファミリ-のメンバ-はDAG・ホルボ-ルエステルのどちらにも活性化されず、これにはPKCξ, μ, ιが含まれます。
リン酸化はすべてのPKCの調節メカニズムに重要であると考えられています。PKCは細胞の形質転換、成長、分化、ラッフリング、小胞輸送、アポト-シス、遺伝子発現の調節に関与しています。
単位の定義
1単位は、30°C、pH 7.4で1分間に1 pmolのリン酸塩をATPからヒストンH1に移動させます。
物理的形状
Trizma緩衝液、NaCl、DTT、およびグルタチオンを含む緩衝グリセロール水溶液として供給されます。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
P1782-VAR:
P1782-BULK:
P1782-5UG:
P1782-20UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Heidi Budde et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 10(7) (2021-08-07)
Oxidative stress is defined as an imbalance between the antioxidant defense system and the production of reactive oxygen species (ROS). At low levels, ROS are involved in the regulation of redox signaling for cell protection. However, upon chronical increase in