抗体製品の状態
IgG fraction of antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SCLY(51540)
関連するカテゴリー
詳細
Selenocysteine lyase (SCLY; EC 4.4.1.16) catalyzes the pyridoxal 5-prime phosphate-dependent conversion of L-selenocysteine to L-alanine and elemental selenium (Mihara et al., 2000 [PubMed 10692412]).[supplied by OMIM
免疫原
SCLY (NP_057594.2, 1 a.a. ~ 445 a.a) full-length human protein.
Sequence
MEAAVAPGRDAPAPAASQPSGCGKHNSPERKVYMDYNATTPLEPEVIQAMTKAMWEAWGNPSSPYSAGRKAKDIINAARESLAKMIGGKPQDIIFTSGGTESNNLVIHSVVKHFHANQTSKGHTGGHHSPVKGAKPHFITSSVEHDSIRLPLEHLVEEQVAAVTFVPVSKVSGQTEVDDILAAVRPTTRLVTIMLANNETGIVMPVPEISQRIKALNQERVAAGLPPILVHTDAAQALGKQRVDVEDLGVDFLTIVGHKFYGPRIGALYIRGLGEFTPLYPMLFGGGQERNFRPGTENTPMIAGLGKAAELVTQNCEAYEAHMRDVRDYLEERLEAEFGQKRIHLNSQFPGTQRLPNTCNFSIRGPRLQGHVVLAQCRVLMASVGAACHSDHGDQPSPVLLSYGVPFDVARNALRLSVGRSTTRAEVDLVVQDLKQAVAQLEDQA
Sequence
MEAAVAPGRDAPAPAASQPSGCGKHNSPERKVYMDYNATTPLEPEVIQAMTKAMWEAWGNPSSPYSAGRKAKDIINAARESLAKMIGGKPQDIIFTSGGTESNNLVIHSVVKHFHANQTSKGHTGGHHSPVKGAKPHFITSSVEHDSIRLPLEHLVEEQVAAVTFVPVSKVSGQTEVDDILAAVRPTTRLVTIMLANNETGIVMPVPEISQRIKALNQERVAAGLPPILVHTDAAQALGKQRVDVEDLGVDFLTIVGHKFYGPRIGALYIRGLGEFTPLYPMLFGGGQERNFRPGTENTPMIAGLGKAAELVTQNCEAYEAHMRDVRDYLEERLEAEFGQKRIHLNSQFPGTQRLPNTCNFSIRGPRLQGHVVLAQCRVLMASVGAACHSDHGDQPSPVLLSYGVPFDVARNALRLSVGRSTTRAEVDLVVQDLKQAVAQLEDQA
物理的形状
PBS溶液(pH 7.4)