安全性情報
P4083
Sigma-Aldrich
安定化ペニシリン-ストレプトマイシン-ネオマイシン溶液
liquid, suitable for cell culture, BioReagent
別名:
Pen-Strep-Neo
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.76
製品名
安定化ペニシリン-ストレプトマイシン-ネオマイシン溶液, formulated to contain ~5,000 units penicillin, 5 mg streptomycin and 10 mg neomycin/mL, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
品質水準
無菌性
0.1 μm filtered
製品種目
BioReagent
フォーム
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
作用機序
cell wall synthesis | interferes
protein synthesis | interferes
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
アプリケーション
ペニシリン-ストレプトマイシン-ネオマイシン安定化溶液は、消毒のためにアルジネートスキャフォルドを浸漬するために使用されています。また、細菌汚染を制御するために、細胞培地サプリメントとして使用されています。
生物化学的/生理学的作用
作用機序:本製品は、3つの方法で作用します。ペニシリンが、細菌の細胞壁合成を阻害します。ストレプトマイシンが、原核生物のタンパク質合成の、開始複合体から鎖伸長リボソームへの移行を阻害し、ミスコーディングを引き起こします。ネオマイシンが、タンパク質合成における開始と伸長を阻害します。
構成
本製品は、1 mLあたり5000単位のペニシリン、5 mgのストレプトマイシン、および10 mgのネオマイシンを含むよう製剤化および可溶化されています。
その他情報
20 mL、100 mL
容器を密閉し、乾燥した風通しの場所で保管してください。一度開封した容器は入念に再密封し、内容物が漏れないよう直立させて保管してください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
P4083-100ML-PW:
P4083-20ML-PW:
P4083-100ML:
P4083-20ML:
P4083-VAR:
P4083-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cartilage regeneration in SCID mice using a highly organized three-dimensional alginate scaffold
Wang CC, et al.
Biomaterials and Medical Tribology, 33(1), 120-127 (2012)
Goro Tanifuji et al.
Scientific reports, 7(1), 11688-11688 (2017-09-17)
Endosymbiotic relationships between eukaryotic and prokaryotic cells are common in nature. Endosymbioses between two eukaryotes are also known; cyanobacterium-derived plastids have spread horizontally when one eukaryote assimilated another. A unique instance of a non-photosynthetic, eukaryotic endosymbiont involves members of the
Rich-club organization in effective connectivity among cortical neurons
Nigam S, et al.
The Journal of Neuroscience, 36(3), 670-684 (2016)
Seweryn Mroczek et al.
Nature communications, 8(1), 619-619 (2017-09-22)
FAM46C is one of the most frequently mutated genes in multiple myeloma. Here, using a combination of in vitro and in vivo approaches, we demonstrate that FAM46C encodes an active non-canonical poly(A) polymerase which enhances mRNA stability and gene expression.
Craig Myrum et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 11, 294-294 (2017-10-06)
Activity-regulated cytoskeleton-associated protein, Arc, is a major regulator of long-term synaptic plasticity and memory formation. Here we reveal a novel interaction partner of Arc, a resident endoplasmic reticulum transmembrane protein, calnexin. We show an interaction between recombinantly-expressed GST-tagged Arc and