Merck
P1784
Sigma-Aldrich
ペントキシフィリン
solid
別名:
3,7-ジメチル-1-(5-オキソヘキシル)キサンチン, トレンタール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H18N4O3
CAS番号:
分子量:
278.31
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
フォーム
solid
品質水準
white
溶解性
H2O: ≥43 mg/mL, colorless to almost colorless
オーガナイザー
Sanofi Aventis
SMILES記法
CN1C=NC2C1C(=O)N(CCCCC(C)=O)C(=O)N2C
InChI
1S/C13H20N4O3/c1-9(18)6-4-5-7-17-12(19)10-11(14-8-15(10)2)16(3)13(17)20/h8,10-11H,4-7H2,1-3H3
InChI Key
MQGNNJQTNFHNHK-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ペントキシフィリンの用途:
  • イトラコナゾールを用いるパラコクシジオイデス症(PCM)のコンビナトリアル治療
  • 胚発生の寄与における「ペントキシフィリン暴露精子」の影響を調べるための捕獲精子の処理
  • アストログリアおよびミクログリアが疼痛様性状の保持に原因として関与し得るかどうか調べるための雌雄のマウスへのくも膜下腔内注射
生物化学的/生理学的作用
ペントキシフィリン(PTX)は非特異的ホスホジエステラーゼ阻害薬と考えられます。PTXはレオロジー特性を持っています。ペントキシフィリンは末梢血管疾患の治療に使用されます。PTXはセリン32および36のIカッパB-アルファ(IκBα)のリン酸化を遮断することができます。
ホスホジエステラ-ゼインヒビタ-です。腫瘍壊死因子α (TNF-α) の合成を阻害します。
特徴および利点
この化合物はサノフィ・アベンティスによって開発されました。他の医薬品開発化合物と認可された医薬品/医薬品候補のリストを閲覧するには、ここをクリックしてください
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のHistamine Synthesis and Metabolism(ヒスタミン合成および代謝)ならびにPhosphodiesterases(ホスホジエステラーゼ)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
この化合物は環状ヌクレオチドの研究用に紹介された製品です。紹介された環状ヌクレオチド製品をさらに見つけるにはここをクリックしてください。他の分野の研究用の生体活性小分子についてはsigma.com/discover-bsmでさらに詳しく知ることができます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Lact.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P1784-BULK:
P1784-100G:
P1784-250G:
P1784-VAR:
P1784-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pentoxifylline for Renal Protection in Diabetic Kidney Disease. A Model of Old Drugs for New Horizons
Donate-Correa J T, et al.
Journal of clinical medicine, 8(3), 287-287 (2019)
B K Reuter et al.
The American journal of physiology, 277(4 Pt 1), G847-G854 (1999-10-12)
Although the ability of nonsteriodal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to injure the small intestine has been well established in humans and animals, the mechanism involved in this type of injury has yet to be elucidated. The cytokine tumor necrosis factor-alpha (TNF-alpha)
PP-023-Effect of ICSI with `pentoxifylline exposed sperms? on subsequent embryo development
Mangoli V S, et al.
Reproductive Biomedicine Online, 32, S11-S11 (2016)
Pentoxifylline Enhances the Apoptotic Effect of Carboplatin in Y79 Retinoblastoma Cells
CRUZ-GALVEZ C C, et al.
In Vivo, 33(2), 401-412 (2019)
Combined itraconazole-pentoxifylline treatment promptly reduces lung fibrosis induced by chronic pulmonary paracoccidioidomycosis in mice
Naranjo T W, et al.
Pulmonary Pharmacology & Therapeutics, 24(1), 81-91 (2011)