Merck
P0510000
ペントキシフィリン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
3,7-ジメチル-1-(5-オキソヘキシル)キサンチン, トレンタール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H18N4O3
CAS番号:
分子量:
278.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
pentoxifylline
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
CN1C=NC2C1C(=O)N(CCCCC(C)=O)C(=O)N2C
InChI
1S/C13H20N4O3/c1-9(18)6-4-5-7-17-12(19)10-11(14-8-15(10)2)16(3)13(17)20/h8,10-11H,4-7H2,1-3H3
InChI Key
MQGNNJQTNFHNHK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Pentoxifylline EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
ホスホジエステラ-ゼインヒビタ-です。腫瘍壊死因子α (TNF-α) の合成を阻害します。
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Lact.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
P0510000-100MG:
P0510000-1EA:
P0510000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Alejandro Bravo-Cuellar et al.
Journal of biomedical science, 20, 13-13 (2013-03-01)
In Oncology, the resistance of the cancerous cells to chemotherapy continues to be the principal limitation. The nuclear factor-kappa B (NF-κB) transcription factor plays an important role in tumor escape and resistance to chemotherapy and this factor regulates several pathways
Cheng-Chung Fang et al.
PloS one, 7(9), e44765-e44765 (2012-10-03)
Excessive fibrin deposition in the peritoneum is thought to be involved in the development of encapsulating peritoneal sclerosis (EPS), an important cause of morbidity and mortality in peritoneal dialysis patients. We investigated fibrin-induced epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) of peritoneal mesothelial cells
Umair Sohail et al.
Clinics in liver disease, 16(4), 717-736 (2012-10-30)
Alcoholic hepatitis is a form of severe, cholestatic liver disease that results from consumption of large amount of alcohol during a sustained period of time in a subset of alcoholics. Symptoms could be mild and nonspecific to more severe. The diagnosis
Saad Hamama et al.
Radiotherapy and oncology : journal of the European Society for Therapeutic Radiology and Oncology, 105(3), 305-312 (2012-10-02)
Radiation-induced fibrosis is a serious late complication of radiotherapy. Pentoxifylline-vitamin E has proven effective and safe in clinical trials in the treatment of fibrosis, while the molecular mechanism of its activity is yet unexplored. Ten patients suffering from radiation-induced enteropathy
Simone Appenzeller et al.
Rheumatology international, 31(11), 1511-1513 (2009-12-17)
Behcet's disease is an inflammatory disorder of unknown cause, characterized by recurrent oral aphthous ulcers, genital ulcers, uveitis, and skin lesions. All these common manifestations are self-limiting except for the ocular attacks. The objective of the present study is to