Merck
P1512
Sigma-Aldrich
サーモリシン from Geobacillus stearothermophilus
Type X, lyophilized powder, 30-350 units/mg protein (E1%/280)
別名:
サーモリシン from Geobacillus stearothermophilus, プロテアーゼ Bacillus thermoproteolyticus rokko 由来, 好熱性細菌プロテアーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
eCl@ss:
32160410
NACRES:
NA.54
由来生物
Geobacillus stearothermophilus
品質水準
タイプ
Type X
フォーム
lyophilized powder
比活性
30-350 units/mg protein (E1%/280)
分子量
34.6 kDa by amino acid sequence
精製方法
crystallization
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
サーモリシンは、配列決定に使用できる他のプロテアーゼとは異なる特異性を持つプロテアーゼです。
アプリケーション
4つのカルシウムイオンを含む、熱安定性(好熱性)の細胞外メタロエンドペプチダーゼです。コファクターは、亜鉛およびカルシウムです。疎水性アミノ酸残基のN末端側のタンパク質結合を加水分解します。活性の至適pHは8.0、至適温度は70°Cです。pH 5.0~9.5で極めて安定します。サーモリシンは、切断の特異性が低いため、シーケンシングに適した短い断片を生成します。切断の優先性:X-切断-Y-Z、X=アミノ酸;Y=Leu、Phe、Ile、Val、Met、AlaおよびZはPro以外のアミノ酸。Leuに結合したN末端が最も好まれ、次にPheに結合したN末端が好まれます。ペプチドマッピングやタンパク質の構造および立体構造変化の研究のための限定タンパク質分解にしばしば使用されます。
サーモリシンは、in vivoで分子内シャペロンとして機能するプレ配列を持っていることが知られています。また、熱安定性および触媒活性における塩化ナトリウムの影響を調べる研究にも使用されています。
サーモリシンはまた、人工甘味料のアスパルテームの前駆体である、N-(ベンジロキシカルボニル)-L-アスパルチル-L-フェニルアラニンメチルエステルの商用合成に一般的に使用されます。
品質
多種類の無関係な酵素を含みます。
単位の定義
1ユニットは、pH 7.5、37°C、1分間で、カゼインを加水分解して1.0 μmol(181 μg)のチロシンに相当する呈色を生じる(Folin-Ciocalteu試薬で発色)酵素量です。
物理的形状
カルシウムおよび酢酸ナトリウム酸緩衝液の塩を含む凍結乾燥粉末
調製ノート
活性の至適pHは8.0、至適温度は70℃です。pH 5.0~9.5で安定します。サーモリシンは、切断の特異性が低いため、シーケンシングに適した数々の短い断片を生成します。優先的な切断箇所:X-切断-Y-Z、X = アミノ酸;Y = Leu、Phe、Ile、Val、Met、Ala、およびZ = Pro以外のすべてのアミノ酸。N-末端からLeuへの切断は、他よりも好まれるN-末端からPheへの切断よりも好まれます。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P1512-10MG:
P1512-100MG:
P1512-BULK:
P1512-1G:
P1512-250MG:
P1512-25MG:
P1512-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
K Inouye et al.
Biochimica et biophysica acta, 1388(1), 209-214 (1998-10-17)
Thermolysin, a thermophilic metalloproteinase, is markedly activated in the presence of high concentrations (1-5 M) of neutral salts. The activity increases in an exponential fashion with increasing salt concentration, and is enhanced 13-15 times with 4 M NaCl at pH
The use of thermolysin in amino acid sequence determination.
R P Ambler et al.
The Biochemical journal, 108(5), 893-895 (1968-08-01)
M Miyanaga et al.
Biotechnology and bioengineering, 46(6), 631-635 (1995-06-20)
N-(benzyloxycarbonyl)-L-aspartyl-L-phenylalanine methyl ester, a precursor of the synthetic sweetener, aspartame, was synthesized from N-(benzyloxycarbonyl)-L-aspartic acid and L-phenylalanine methyl ester with an immobilized thermolysin (EC 3.4.24.4) in the mixed organic solvent system of tert-amyl alcohol and ethyl acetate. A mixed solvent
Balbir K Chaal et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 390, 207-217 (2007-10-24)
All the algae with chlorophyll (Chl) c (haptophytes, cryptophytes, and heterokonts such as diatoms) acquired their chloroplasts by secondary endosymbiosis, where a nonphotosynthetic eukaryote host engulfed (or was invaded by) a red alga. This resulted in chloroplasts with four bounding
Haley Marshall et al.
Acta crystallographica. Section D, Biological crystallography, 68(Pt 1), 69-81 (2011-12-24)
Both crystallization and cryoprotection are often bottlenecks for high-resolution X-ray structure determination of macromolecules. Methylamine osmolytes are known stabilizers of protein structure. One such osmolyte, trimethylamine N-oxide (TMAO), has seen occasional use as an additive to improve macromolecular crystal quality