詳細
エンドプロテイナーゼAsp-Nは、メタロエンドプロテアーゼです。Pseudomonas fragiの変異株から得られ、アスパラギン酸およびシステイン酸残基のN末端側のペプチド結合を加水分解します。Asp-Nは、プロテオミクスにおいて、そのペプチドの非常に特異的な切断により、ペプチドマッピングおよびタンパク質配列の作業に使用されます。
アプリケーション
Pseudomonas fragi変異株のエンドプロテイナーゼAsp-Nは、特定のタンパク質を消化してペプチドを調製するために、およびMS(質量分析)法による生成ペプチドの分析に使用されています。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P3303-1VL:
P3303-1VL-PW:
P3303-VAR:
P3303-1VL-KC:
P3303-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
T H Jensen et al.
The Journal of biological chemistry, 270(23), 13777-13784 (1995-06-09)
Human immunodeficiency virus encodes the regulatory protein Rev, which is required for expression of viral structural proteins. It binds to an RNA element (RRE) in the viral transcript and up-regulates the cytoplasmic appearance of unspliced and singly spliced viral mRNA.
Wilson KJ, et al.
Methods in Protein Sequence Analysis: Proceedings of the 7th International Conference, Berlin, July 3?8, 1988, 310-310 (1988)
Yeast ribosomal/cytochrome c SET domain methyltransferase subfamily: identification of Rpl23ab methylation sites and recognition motifs.
Kameoka D, et al.
Journal of Biochemistry, 134, 129-135 (2003)
S R Paik et al.
The Biochemical journal, 340 ( Pt 3), 821-828 (1999-06-09)
alpha-Synuclein is a component of the abnormal protein depositions in senile plaques and Lewy bodies of Alzheimer's disease (AD) and Parkinson's disease respectively. The protein was suggested to provide a possible nucleation centre for plaque formation in AD via selective
Sarah Murray et al.
Journal of virology, 80(12), 6171-6176 (2006-05-30)
Adeno-associated virus type 2 (AAV-2) capsid proteins have eight sequence motifs that are potential sites for O- or N-linked glycosylation. Three are in prominent surface locations, close to the sites of cellular receptor attachment and to neutralizing epitopes on or