Merck
P0982
Sigma-Aldrich
JumpStart REDTaq® ReadyMix反応液
for PCR
別名:
Hot start PCR master mix, Hot start master mix, Hot start taq master mix
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106300
NACRES:
NA.55
品質水準
形状
liquid
使用法
sufficient for 100 reactions
sufficient for 20 reactions
sufficient for 800 reactions
特徴
dNTPs included
hotstart
濃度
2.5 units/reaction (50 μL reaction volume)
テクニック
PCR: suitable
red
入力
purified DNA
アプリケーション
agriculture
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
JumpStart REDTaq® ReadyMixPCR反応液は、ホットスタートPCRの性能の有益性と、シグマの ReadyMixおよびREDTaqの二重の利便性を組み合わせた調合液です。このマスターミックスは、シグマのJumpStart Taq DNA ポリメラーゼ、99%純度デオキシヌクレオチド、緩衝液、および不活性赤色色素を最適反応濃度の2倍の濃度で含んでいます。プライマー、テンプレートおよび水にReadyMix 25 μLを加え、最終反応容量50 μLとします。反応ミックス中のJumpStart Taq抗体は、室温でTaq DNAポリメラーゼを不活性化します。PCRの最初の変性ステップで、複合体が解離し、ポリメラーゼ活性が完全に回復します。不活性赤色色素は、自動配列決定、制限酵素消化、ライゲーション、その他の下流での取り扱いに影響しません。PCR産物は、必要であれば標準的な精製方法により色素から容易に分離します。ホットスタート機構によって室温の設定が可能となり、高処理能力の用途に適した設定になります。
アプリケーション
Jumpstart REDTaq® ReadyMix反応混合液は、直接DNAを抽出してPCRで増幅するために使用します。これは下記の用途でも使用されています:
  • 定性的マルチプレックスPCR
  • メチル化特異的PCR(MSPCR)
  • 総RNAから合成されたcDNAのPCR増幅
特徴および利点
  • JumpStartREDTaq ®DNAポリメラーゼは、抗体不活化ホットスタート用酵素で、非特異的な増幅を最小限に抑えながら、ターゲットの収量と&特異性を高めるように設計されています。
  • JumpStart Taq DNAポリメラーゼは、テンプレート濃度に関係なく優れた増幅をもたらします。
  • REDTaq JumpStart ReadyMixは、ピペットステップが減って汚染リスクが低減します。 ホットスタート機構によって室温の設定が可能となり、高処理能力の用途に適した設定になります
  • 不活性赤色色素により、試薬が適切に混合されていることを簡単に確認できます
  • その他のローディング色素は不要です。反応後アガロースゲルにアリコートを直接加えることができます。
包装
デフォルトの反応量は50 μLです。
20RXNは1 X 500 μL入りです。
100RXNは1 X 2.5 mL入りです。
800RXNは1 X 20 mL入りです。
単位の定義
1 unitは、74°C、30分間に、10 nmolの全dNTPを酸不溶性沈殿物に取り込む酵素量です。
その他情報
JumpStart REDTaqとReadyMix製品に関する詳細はwww.sigma-aldrich.com/hotstartをご覧ください。
典型的なPCR反応では、25 μLのJumpStart REDTaq® ReadyMix を、テンプレートDNA、プライマー、水を含む25 μLの混合液と混合します。反応液量は、必要に応じて増減できます。
法的情報
本製品の使用は以下の1件以上の米国特許の申請範囲および対応する米国外の特許申請範囲により保護されています:US 8,404,464およびUS 7,972,828。本製品の購入には、前述の特許請求の範囲に基づく訴訟により限定された譲渡不可の免責が含まれます。
本製品の購入について、購入者自身の内部研究のために購入した量を使用する場合に限り、取扱説明書に明記された特許に基づく訴訟から免責されます。他のいかなる特許権(5'Nuclease Processの特許権など)も、暗示または禁反言によって明示的に譲渡されることはありません。ライセンス購入に関する詳細な情報については、ライセンス管理者(Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA)にお問い合わせ下さい。
米国特許番号5,338,671、5,587,287、および対応する他国の特許に基づき、in vitro研究への使用が認可されている抗体です。
JumpStart is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
REDTaq is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
文書ライブラリにアクセスする
Nijiro Nohata et al.
Developmental biology, 411(2), 183-194 (2016-02-14)
Angiogenesis, the formation of new blood vessels by remodeling and growth of pre-existing vessels, is a highly orchestrated process that requires a tight balance between pro-angiogenic and anti-angiogenic factors and the integration of their corresponding signaling networks. The family of
Stephen J Murphy et al.
DNA research : an international journal for rapid publication of reports on genes and genomes, 19(5), 395-406 (2012-09-20)
High-throughput next-generation sequencing provides a revolutionary platform to unravel the precise DNA aberrations concealed within subgroups of tumour cells. However, in many instances, the limited number of cells makes the application of this technology in tumour heterogeneity studies a challenge.
Stephen J Murphy et al.
Gastroenterology, 145(5), 1098-1109 (2013-08-06)
Increasing grade of pancreatic intraepithelial neoplasia (PanIN) has been associated with progression to pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC). However, the mechanisms that control progression from PanINs to PDAC are not well understood. We investigated the genetic alterations involved in this process. Genomic
Avery Sicher et al.
Neurotoxicology and teratology, 85, 106962-106962 (2021-02-27)
Public health campaigns broadcast the link between heavy alcohol consumption during pregnancy and physical, cognitive, and behavioral birth defects; however, they appear less effective in deterring moderate consumption prevalent in women who are pregnant or of childbearing age. The incidence
The role of formyl peptide receptor 1 (FPR1) in neuroblastoma tumorigenesis
Snapkov I, et al.
BMC Cancer, 16, 490-490 (2016)
資料
The assessment of DNA quality is a crucial first step in acquiring meaningful data from formalin-fixed paraffin-embedded (FFPE) tissues, and other sources of damaged DNA. Using intact genomic DNA is key for successful analysis of chromosomal aberrations (e.g. SNP analysis, LOH, aCGH, etc.).
Real-time polymerase chain reaction allows researchers to estimate the quantity of starting material in a sample. It has a much wider dynamic range of analysis than conventional PCR
Learn about the history of the polymerase chain reaction (PCR), from the basic principles that proceeded its discovery to the awarding of a Nobel Prize for Chemistry and more recent developments such as real-time PCR (qPCR) and digital PCR.
Real-time polymerase chain reaction allows researchers to estimate the quantity of starting material in a sample. It has a much wider dynamic range of analysis than conventional PCR
プロトコル
Reviews the applications and benefits for RedTaq, including standard RedTaq, Hot Start RedTaq and RedTaq for genomic DNA PCR.