liquid
使用法
sufficient for 1500 reactions
sufficient for 250 reactions
sufficient for 50 reactions
特徴
dNTPs included: no
hotstart
濃度
2.5 units/μL
テクニック
PCR: suitable
色
colorless
入力
purified DNA
適合性
suitable for PCR
アプリケーション
agriculture
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
アプリケーション
- 非特異的増幅の低減を必要とするPCR増幅向け
- マルチプレックスPCR向け
- プライマーダイマーの低減向け
- さまざまなサイズのDNAライブラリの増幅に
- BRCA1プロモーターのメチル化状態を判定するためのメチル化特異的定量的リアルタイムポリメラーゼ連鎖反応(MS-qPCR)に
- PCR法によるHIF1βの全長の増幅によるプラスミドの生成に
特徴および利点
- 非特異性増幅の低減
- PCR特異性と収量の向上
- マニュアルまたはワックスホットスタート法に伴うセットアップ時間の短縮
- 活性化時間は1分未満
包装
その他情報
単位の定義
法的情報
抗体のライセンスin vitro研究使用米国特許No. 5,338,671および5,587,287および対応する他国の特許。
関連製品
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
This protocol provides a simple and convenient method to isolate, amplify and purify genomic DNA from saliva
This protocol provides a simple and convenient method to isolate, amplify and purify genomic DNA from saliva
Blood cards provide the convenience of archiving small volumes of blood. However, many times genomic DNA from these samples is limited, This protocol provides a simple and convenient method to extract genomic DNA from a blood card. Once the DNA has been extracted, it can then be amplified using the amplification protocol
Mycoplasma contamination of cell cultures is a serious issue impacting cell model validity. PCR testing for mycoplasma is an inexpensive, sensitive, and specific method for detecting contamination.