Merck
P1107
Sigma-Aldrich
JumpStart REDTaq® ReadyMix反応液
for High-throughput PCR of complex templates
別名:
High throughput PCR, Hot start PCR master mix, Hot start master mix, Hot start taq master mix
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106300
NACRES:
NA.55
品質水準
フォーム
liquid
使用法
sufficient for 100 reactions
sufficient for 400 reactions
特徴
Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR
dNTPs included
hotstart
濃度
0.75 units/reaction (50 μL reaction volume)
テクニック
PCR: suitable
red
入力
purified DNA
アプリケーション
agriculture
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
JumpStart REDTaq ReadyMix PCR Reaction Mix for High Throughput PCRは、より複雑なテンプレートおよびゲノムテンプレートの増幅のためにREDTaqゲノムDNAポリメラーゼを使用して調合されています。酵素および色素濃度が最適化された混合溶液で、難しいテンプレートにおいて伸長反応や収量を増加させます。
JumpStart REDTaq® ReadyMixPCR反応液は、ホットスタートPCRの性能の有益性と、シグマの ReadyMixおよびREDTaqの二重の利便性を組み合わせた調合液です。このマスターミックスは、シグマのJumpStart Taq DNA ポリメラーゼ、99%純度デオキシヌクレオチド、緩衝液、および不活性赤色色素を最適反応濃度の2倍の濃度で含んでいます。プライマー、テンプレートおよび水にReadyMix 25 μLを加え、最終反応容量50 μLとします。反応ミックス中のJumpStart Taq抗体は、室温でTaq DNAポリメラーゼを不活性化します。PCRの最初の変性ステップで、複合体が解離し、ポリメラーゼ活性が完全に回復します。不活性赤色色素は、自動配列決定、制限酵素消化、ライゲーション、その他の下流での取り扱いに影響しません。PCR産物は、必要であれば標準的な精製方法により色素から容易に分離します。ホットスタート機構によって室温の設定が可能となり、高処理能力の用途に適した設定になります。
アプリケーション
JumpStartREDTaq®ReadyMix反応ミックスは、以下の用途に使用されています:
  • マルチプレックスPCRに
  • 非特異的増幅が減少した増幅に
  • 複雑なテンプレートのハイスループットPCR増幅に
  • Clavibacter michiganensisの病原性関連遺伝子用に開発されたプライマーの増幅に
  • ヒトTMPRSS6遺伝子のPCR増幅に
特徴および利点
  • JumpStartREDTaq ®DNAポリメラーゼは、抗体不活化ホットスタート用酵素で、非特異的な増幅を最小限に抑えながら、ターゲットの収量と&特異性を高めるように設計されています。
  • JumpStart Taq DNAポリメラーゼは、テンプレート濃度に関係なく優れた増幅をもたらします。
  • REDTaq JumpStart ReadyMixは、ピペットステップが減って汚染リスクが低減します。 ホットスタート機構によって室温の設定が可能となり、高処理能力の用途に適した設定になります
  • 不活性赤色色素により、試薬が適切に混合されていることを簡単に確認できます
  • その他のローディング色素は不要です。反応後アガロースゲルにアリコートを直接加えることができます。
包装
デフォルトの反応量は50 μLです。
20RXNは1 X 500 μL入りです。
100RXNは1 X 2.5 mL入りです。
800RXNは1 X 20 mL入りです。
単位の定義
1 unitは、74°C、30分間に、10 nmolの全dNTPを酸不溶性沈殿物に取り込む酵素量です。
その他情報
JumpStart REDTaqとReadyMix製品に関する詳細はwww.sigma-aldrich.com/hotstartをご覧ください。
法的情報
本製品の使用は、以下の1件以上の米国特許の申請範囲および対応する米国外の申請範囲(US 8,404,464およびUS 7,972,828)によって保護されています。本製品の購入には、前述の特許申請範囲に基づき、訴訟からの限定的で譲渡不可能な免責が含まれます。
本製品の購入について、購入者自身の内部研究のために購入した量を使用する場合に限り、取扱説明書に明記された特許に基づく訴訟から免責されます。他のいかなる特許権(5'Nuclease Processの特許権など)も、暗示または禁反言によって明示的に譲渡されることはありません。ライセンス購入に関する詳細な情報については、ライセンス管理者(Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA)にお問い合わせ下さい。
米国特許番号5,338,671、5,587,287、および対応する他国の特許に基づき、in vitro研究への使用が認可されている抗体です。
JumpStart is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
REDTaq is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ReadyMix is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jarred Yasuhara-Bell et al.
International journal of systematic and evolutionary microbiology, 65(Pt 3), 811-826 (2014-12-08)
The genus Clavibacter contains one recognized species, Clavibacter michiganensis. Clavibacter michiganensis is subdivided into subspecies based on host specificity and bacteriological characteristics, with Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis causing bacterial canker of tomato. Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis is often spread through
Wenqin Wang et al.
BMC plant biology, 10, 205-205 (2010-09-18)
Members of the aquatic monocot family Lemnaceae (commonly called duckweeds) represent the smallest and fastest growing flowering plants. Their highly reduced morphology and infrequent flowering result in a dearth of characters for distinguishing between the nearly 38 species that exhibit
E Beutler et al.
Blood cells, molecules & diseases, 44(1), 16-21 (2009-10-13)
Male subjects with iron deficiency from the general population were examined for polymorphisms or sporadic mutations in TMPRSS6 to identify genetic risk factors for iron deficiency anemia. Three uncommon non-synonymous polymorphisms were identified, G228D, R446W, and V795I (allele frequencies 0.0074
John C Hafner et al.
Journal of biogeography, 38(6), 1077-1097 (2011-08-13)
AIM: The rodent genus Microdipodops (kangaroo mice) includes two sand-obligate endemics of the Great Basin Desert: M. megacephalus and M. pallidus. The dark kangaroo mouse, M. megacephalus, is distributed throughout the Great Basin and our principal aims were to formulate
'Touchdown' PCR to circumvent spurious priming during gene amplification.
R H Don et al.
Nucleic acids research, 19(14), 4008-4008 (1991-07-25)
資料
Learn about the history of the polymerase chain reaction (PCR), from the basic principles that proceeded its discovery to the awarding of a Nobel Prize for Chemistry and more recent developments such as real-time PCR (qPCR) and digital PCR.
Real-time polymerase chain reaction allows researchers to estimate the quantity of starting material in a sample. It has a much wider dynamic range of analysis than conventional PCR
Real-time polymerase chain reaction allows researchers to estimate the quantity of starting material in a sample. It has a much wider dynamic range of analysis than conventional PCR
プロトコル
Reviews the applications and benefits for RedTaq, including standard RedTaq, Hot Start RedTaq and RedTaq for genomic DNA PCR.
Protocol using antibody mediated hot start polymerase. Method has short activation period (<1min), and results in higher yields and more specificity over standard PCR methods.
When using hot start Taq DNA polymerase, the enzyme remains inactive until heated. Hot Start DNA polymerase control is achieved by chemical or antibody modification of the enzyme.
When using hot start Taq DNA polymerase, the enzyme remains inactive until heated. Hot Start DNA polymerase control is achieved by chemical or antibody modification of the enzyme.