詳細
コレラ毒素は、毒素のAB5サブユニットファミリーのメンバーです。ADPリボシル化に関与する単一のAサブユニットと、細胞表面受容体結合機能と内在化機能を有する五量体リングとして配列された5つのBサブユニットからなります。Aサブユニットは、促進性Gタンパク質のαサブユニット(Gαs)のADPリボシル化を触媒し、アデニル酸シクラーゼ活性のレベルとcAMP濃度を上昇させます。また、形質導入とチューブリンをADPリボシル化します。
コレラ毒素とそのAサブユニットは、アデニル酸シクラーゼに影響を及ぼすため、シグナル伝達機構の研究に広く用いられています。さらに、コレラ毒素は、インターロイキン-12の産生を阻害することによりBリンパ球およびヘルパーT細胞2型応答を刺激することによってアジュバントとして作用します。非毒性Bサブユニット(CTB)は、ガングリオシドGM1に結合することにより細胞に付着するため、神経学的研究におけるミクログリア細胞の有用な標識となっています。また、免疫組織化学的方法を用いた軸索輸送研究の優れたトレーサーであることもわかっています。
コレラ毒素とそのAサブユニットは、アデニル酸シクラーゼに影響を及ぼすため、シグナル伝達機構の研究に広く用いられています。さらに、コレラ毒素は、インターロイキン-12の産生を阻害することによりBリンパ球およびヘルパーT細胞2型応答を刺激することによってアジュバントとして作用します。非毒性Bサブユニット(CTB)は、ガングリオシドGM1に結合することにより細胞に付着するため、神経学的研究におけるミクログリア細胞の有用な標識となっています。また、免疫組織化学的方法を用いた軸索輸送研究の優れたトレーサーであることもわかっています。
アプリケーション
Vibrio cholerae由来コレラトキシンは、エンテロトキシンのcAMP(サイクリック AMP)アッセイにおけるポジティブコントロールとして使用されます。原発腫瘍および上皮細胞の培養培地への添加剤として使用されています。
コレラ菌由来のコレラ毒素は、細胞の細胞毒性を評価するための毒素中和アッセイに使用されています。
特徴および利点
本化合物は、環状ヌクレオチド研究用製品として提供されています。環状ヌクレオチド製品に関する詳細については、こちらをクリックしてください。他の研究領域の生物活性低分子に関する詳細については、sigma.com/discover-bsmをご参照ください。
包装
タンパク質含量に基づくパッケージサイズ。
物理的形状
Trisバッファ-塩、塩化ナトリウム、アジ化ナトリウム、EDTAナトリウム塩含有の凍結乾燥粉末です。
再構成
1 mg/mLで水に溶かすと、0.05 M Trisバッファー塩(pH 7.5)、0.2 M NaCl、0.003 M NaN3、0.001 M EDTAナトリウム塩を含む溶液になります。復元した溶液は、冷蔵保存して下さい。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
C8052-BULK:
C8052-2MG:4548173345802
C8052-1MG-PW:
C8052-2MG-PW:
C8052-.5MG:4548173345789
C8052-VAR:
C8052-.5MG-PW:
C8052-1MG:4548173345796
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Science (New York, N.Y.), 341(6151), 1246-1249 (2013-07-28)
Gram-negative bacteria including Escherichia coli, Citrobacter rodentium, Salmonella typhimurium, and Shigella flexneri are sensed in an ill-defined manner by an intracellular inflammasome complex that activates caspase-11. We show that macrophages loaded with synthetic lipid A, E. coli lipopolysaccharide (LPS), or
The enterotoxin T (BcET) from Bacillus cereus can probably not contribute to food poisoning.
FEMS Microbiology Letters, 217, 115-115 (2002)
The Journal of comparative neurology, 521(13), 2966-2986 (2013-03-19)
Many brain structures project to both the anteroventral thalamic nucleus and the anteromedial thalamic nucleus. In the present study, pairs of different tracers were placed into these two thalamic sites in the same rats to determine the extent to which
Contribution of CXCL12 secretion to invasion of breast cancer cells.
Breast Cancer Research, 14, R23-R23 (2012)
Rapid Expansion of Human Epithelial Stem Cells Suitable for Airway Tissue Engineering.
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 194, 156-156 (2016)