liquid
使用法
sufficient for 125 reactions
sufficient for 500 reactions
特徴
Long & Accurate PCR
dNTPs included: no
hotstart
濃度
2.5 unit/μL
テクニック
PCR: suitable
色
colorless
入力
purified DNA
適合性
suitable for PCR
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
詳細
アプリケーション
- in polymerase chain reaction (PCR) for the amplification of soil DNA samples
- in accurate long range PCR of histone H2A.Z in bacterial artificial chromosome (BACs)
- as a component of the PCR reaction mix for amplification of viral DNA through conventional PCR
特徴および利点
- JumpStart AccuTaq LA DNA polymerase, an antibody inactivated hot start enzyme, is designed to minimize non-specific amplification while increasing target yield & specificity
- Up to 6.5× greater fidelity in comparison to Taq DNA polymerase making it the enzyme of choice for multiplex PCR
- Produce amplicons up to 22 kb with genomic templates and up to 40 kb with less complex templates such as lambda or bacterial genomic DNA
- Reduce set-up time and eliminate concerns associated with manual or wax hot-start methods
包装
単位の定義
その他情報
法的情報
関連製品
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Long and accurate PCR applications address the needs for longer read lengths, greater fidelity and higher yields than that which can be achieved with Taq DNA polymerase.
The purpose of Hot Start PCR is to inhibit the PCR reaction in order to reduce nonspecific amplification, prevent the formation of primer dimers, and increase product yields.
プロトコル
Protocol for high fidelity amplification of long PCR fragments up to 22kb from complex DNA mixtures and up to 40kb from simple DNA mixtures.