Merck
C7559
Sigma-Aldrich
クロロホルム
≥99%, PCR Reagent, contains amylenes as stabilizer
別名:
トリクロロメタン, 三塩化メチリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CHCl3
CAS番号:
分子量:
119.38
Beilstein:
1731042
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.28
グレード:
PCR Reagent
アッセイ:
≥99%
テクニック:
PCR: suitable
bp:
60.5-61.5 °C (lit.)
蒸気圧:
160 mmHg ( 20 °C)
グレード
PCR Reagent
品質水準
蒸気密度
4.1 (vs air)
蒸気圧
160 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
含みます
amylenes as stabilizer
包装
vial of 1.5 mL
テクニック
PCR: suitable
colorless
屈折率
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
密度
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
その他の活性
DNase, RNase, none detected
SMILES記法
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI Key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
麻酔薬および添加剤として医薬品に用いられています。現在では主に有機溶剤として利用されています。クロロホルムは人為的に、また自然に生成されます。大気中のこの豊富なハロカーボンは、地中および地表の水源に認められます。
アプリケーション
クロロホルムは、血液培養液から核酸を精製できることが明らかにされているため、フェノール-クロロホルム抽出に用いられています。また、RNA抽出/分離および精製にも用いられています。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C7559-VAR:
C7559-1VL:4548173277073
C7559-5VL:4548173192253
C7559-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Kidney
Encyclopedia of Toxicology (2014)
Accalia Fu et al.
Diabetologia, 58(7), 1513-1522 (2015-04-16)
Precise regulation of insulin secretion by the pancreatic beta cell is essential for the maintenance of glucose homeostasis. Insulin secretory activity is initiated by the stepwise breakdown of ambient glucose to increase cellular ATP via glycolysis and mitochondrial respiration. Knockout
Mette Bohl et al.
The American journal of clinical nutrition, 101(4), 870-878 (2015-04-04)
Abdominal obesity and exaggerated postprandial lipemia are independent risk factors for cardiovascular disease (CVD) and mortality, and both are affected by dietary behavior. We investigated whether dietary supplementation with whey protein and medium-chain saturated fatty acids (MC-SFAs) improved postprandial lipid
Kuan Sun et al.
Nature communications, 6, 6013-6013 (2015-01-15)
Solution-processed organic photovoltaic cells (OPVs) hold great promise to enable roll-to-roll printing of environmentally friendly, mechanically flexible and cost-effective photovoltaic devices. Nevertheless, many high-performing systems show best power conversion efficiencies (PCEs) with a thin active layer (thickness is ~100 nm) that
Todd A Lydic et al.
Methods (San Diego, Calif.), 87, 83-95 (2015-04-25)
There is an increasing recognition of the role that cancer cell derived exosomes play in intercellular signaling upon fusion or uptake with a target cell, including immune system evasion, tumor growth and metastasis. To date, however, although exosomal membrane and
プロトコル
Hot Start Taq Polymerase protocol to reduce non-specific amplification, with MgCl2 Optimization
Protocol using antibody mediated hot start polymerase. Method has short activation period (<1min), and results in higher yields and more specificity over standard PCR methods.
Protocol using antibody mediated hot start polymerase with a red dye for easy gel loading. Method has short activation period (<1min), and results in higher yields and more specificity over standard PCR methods.
Hot Start Taq Polymerase protocol to reduce non-specific amplification, with MgCl2 Optimization