Merck
C2432
Sigma-Aldrich
クロロホルム
contains 100-200 ppm amylenes as stabilizer, ≥99.5%
別名:
トリクロロメタン, 三塩化メチリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CHCl3
CAS番号:
分子量:
119.38
Beilstein:
1731042
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.04
蒸気密度
4.1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
160 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.5%
形状
liquid
含みます
100-200 ppm amylenes as stabilizer
テクニック
RNA extraction: suitable
屈折率
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
密度
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI Key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クロロホルムは無色、揮発性の塩素化有機溶媒でその蒸気には麻酔効果があります。製品は安定剤としてアミレンを含有しています。クロロホルムは時間の経過と共に変質しやすいためです。アミレンはクロロホルム分解に伴って生成するフリーラジカルのスカベンジャーとして作用します。
アプリケーション
クロロホルムは哺乳類組織からRNAの抽出に用いられています。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
C2432-VAR:
C2432-BULK:
C2432-25ML:4548173190907
C2432-6X500ML:4548173190938
C2432-4X25ML:4548173190914
C2432-1L:4548173319063
C2432-2.5L:4548174008249
C2432-500ML:4548173190921
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
RNA Isolation from Synechocystis.
Mironov KS and. Los DA.
Bio-protocol, 5(6) (2015)
Atrial fibrosis in a chronic murine model of obstructive sleep apnea: mechanisms and prevention by mesenchymal stem cells.
Ramos P et al.
Respiratory Research, 15, 54-54 (2014)
GC-MS-Based Analysis of Chloroform Extracted Suberin-Associated Root Waxes from Arabidopsis and Other Plant Species.
GC-MS-Based Analysis of Chloroform Extracted Suberin-Associated Root Waxes from Arabidopsis and Other Plant Species.
Kosma DK, et al.
Bio-protocol, 5(24) (2015)
Immune activation and target organ damage are consequences of hydrodynamic treatment but not delivery of naked siRNAs in mice.
Racz Z et al.
Nucleic Acid Therapeutics, 21, 215-215 (2011)
Min Wang et al.
Journal of colloid and interface science, 445, 84-92 (2015-01-18)
Phospholipids fulfill an important role in joint lubrication. They, together with hyaluronan and glycoproteins, are the biolubricants that sustain low friction between cartilage surfaces bathed in synovial fluid. In this work we have investigated how the friction force and load
プロトコル
Biodegradable Nanoparticle