グレード
biotech. grade
品質水準
蒸気密度
4.1 (vs air)
蒸気圧
160 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.8%
フォーム
liquid
含みます
0.5-1.0% ethanol as stabilizer
不純物
<0.01% water
蒸発残留物質
<0.0003%
色
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.445 (lit.)
pH
5.2-6.4
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
密度
1.48 g/mL at 25 °C
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Pb: ≤0.05 ppm
SMILES記法
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI Key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Synthesis of colloidal hydrophobic CdSe core nanocrystals (quantum dots).
- Preparing phospholipid solutions.
- As a solvent in the photolysis reaction of ruthenium complexes.
- Solvent for recrystallization.
- Reference compound to detect the presence of chloroform in Tobacco smokes.
- Extractant in solvent extraction process.
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
496189-1L:4548173162744
496189-6X1L:4548173269443
496189-VAR:
496189-200L:4548173162751
496189-BULK:
496189-4X2L:4548173269436
496189-18L:4548173162737
496189-10L:4548173162720
496189-2L:4548173162768