24216
クロロホルム
contains ethanol as stabilizer, meets analytical specification of BP, 99-99.4% (GC)
別名:
トリクロロメタン, 三塩化メチリジン
About This Item
60.5-61.5 °C (lit.)
おすすめの製品
蒸気密度
4.1 (vs air)
品質水準
蒸気圧
160 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99-99.4% (GC)
フォーム
liquid
品質
meets analytical specification of BP
含みます
ethanol as stabilizer
テクニック
GC/GC: suitable
不純物
related substances, complies (GC)
≤0.001% non-volatile matter
≤0.05% water (Karl Fischer)
屈折率
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60-62 °C
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
密度
1.479-1.489 g/mL at 20 °C
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤1 mg/kg
chloride (Cl-): in accordance
適合性
complies for appearance of solution
SMILES記法
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI Key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
24216-250KG-R:4548173251691
24216-2.5L-R:4548173251684
24216-18L-R:4548173251660
24216-6X1L-R:4548173251745
24216-450ML-R-D:
24216-VAR-R:
24216-5L-R:4548173251738
24216-5L-R-D:
24216-450ML-R:4548173251714
24216-72X2.5L-R:4548173251752
24216-40KG-R:4548173251707
24216-1L-R:4548173251677
24216-BULK-R:
24216-4X2.5L-R:4548173251721
24216-18L-R-D:
この製品を見ている人はこちらもチェック