Merck
23919
Supelco
L-アルギニノコハク酸 リチウム塩
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
N-{{[(4S)-4-アミノ-4-カルボキシブチル]アミノ}イミノメチル}-L-アスパラギン酸 リチウム塩, リチウム L-アルギニノコハク酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18N4O6 · xLi+
分子量:
290.27 (free acid basis)
Beilstein:
6933810
UNSPSCコード:
12352209
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
フォーム
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(C[C@@H](C(O)=O)NC(NCCC[C@H](N)C(O)=O)=N)=O.[Li+]
InChI
1S/C10H18N4O6.Li/c11-5(8(17)18)2-1-3-13-10(12)14-6(9(19)20)4-7(15)16;/h5-6H,1-4,11H2,(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)(H3,12,13,14);/q;+1/t5-,6-;/m0./s1
InChI Key
MGJRREWOOITZBB-GEMLJDPKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
生物化学的/生理学的作用
アラニン、アスパルターゼ、グルタル酸塩、アルギニン、プロライン代謝経路の代謝生成物、および二次代謝生成物とアミノ酸の生合成による代謝生成物。
アルギノ琥珀酸は基本的なアミノ酸の1つであり、何種類かの細胞によってシトルリン、アスパラギン酸から合成されて尿素サイクルまたはシトルリン-NO回路におけるアルギニンの前駆体として使用されます。この反応ではアルギニノコハク酸シンセターゼが触媒として働きます。アルギノ琥珀酸はクエン酸回路ではアルギニノコハク酸リアーゼの働きによってフマル酸塩の前駆体として生成されます。そのため、アルギニノコハク酸(ASA)リアーゼ酵素に何らかの欠陥が生ずるとアルギニノコハク酸リアーゼが不足します。アルギニノコハク酸(ASA)リアーゼが不足するとASAの開裂異常が発生し、その結果として細胞内にASAが蓄積して、尿中に過剰量のASAが分泌されます(アルギニノコハク酸尿症)。この障害は、実質的にすべての面で他の尿素サイクルの欠陥が持つ特徴を共有しています。ASAリアーゼの欠乏がもたらす最も重要な問題は、この症状を持つ患者に高アンモニア血症が起こり易くなることです。このような患者の体内では腎臓が糸球体濾過速度(GFR)と実質的に同じ速度でASAを排泄します。肝細胞へ蓄積することによってASA自体がどの程度の毒性を示すかはまだ不明ですが、このような効果を考慮すれば患者に高アンモニア血症が起こる理由を説明することができます。この疾病の名前の由来は、血漿中のASAレベルが上昇するのにもかかわらず、尿中のASAが急速に喪失することから来ています。ASAリアーゼの欠乏は死亡率と罹患率の上昇とも関連しています。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
23919-BULK:
23919-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)