Merck
95148
Supelco
L-アルギニノコハク酸 リチウム塩
analytical standard
別名:
N-{{[(4S)-4-アミノ-4-カルボキシブチル]アミノ}イミノメチル}-L-アスパラギン酸 リチウム塩, リチウム L-アルギニノコハク酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18N4O6 · xLi+
分子量:
290.27 (free acid basis)
Beilstein:
6933810
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
フォーム
solid
光学活性
[α]/D 15±2°, c = 1 in H2O
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
不純物
≤20% water
アプリケーション
clinical testing
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(C[C@@H](C(O)=O)NC(NCCC[C@H](N)C(O)=O)=N)=O.[Li+]
InChI
1S/C10H18N4O6.Li/c11-5(8(17)18)2-1-3-13-10(12)14-6(9(19)20)4-7(15)16;/h5-6H,1-4,11H2,(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)(H3,12,13,14);/q;+1/t5-,6-;/m0./s1
InChI Key
MGJRREWOOITZBB-GEMLJDPKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
アラニン、アスパルターゼ、グルタル酸塩、アルギニン、プロライン代謝経路の代謝生成物、および二次代謝生成物とアミノ酸の生合成による代謝生成物。
アルギノ琥珀酸は基本的なアミノ酸の1つであり、何種類かの細胞によってシトルリン、アスパラギン酸から合成されて尿素サイクルまたはシトルリン-NO回路におけるアルギニンの前駆体として使用されます。この反応ではアルギニノコハク酸シンセターゼが触媒として働きます。アルギノ琥珀酸はクエン酸回路ではアルギニノコハク酸リアーゼの働きによってフマル酸塩の前駆体として生成されます。そのため、アルギニノコハク酸(ASA)リアーゼ酵素に何らかの欠陥が生ずるとアルギニノコハク酸リアーゼが不足します。アルギニノコハク酸(ASA)リアーゼが不足するとASAの開裂異常が発生し、その結果として細胞内にASAが蓄積して、尿中に過剰量のASAが分泌されます(アルギニノコハク酸尿症)。この障害は、実質的にすべての面で他の尿素サイクルの欠陥が持つ特徴を共有しています。ASAリアーゼの欠乏がもたらす最も重要な問題は、この症状を持つ患者に高アンモニア血症が起こり易くなることです。このような患者の体内では腎臓が糸球体濾過速度(GFR)と実質的に同じ速度でASAを排泄します。肝細胞へ蓄積することによってASA自体がどの程度の毒性を示すかはまだ不明ですが、このような効果を考慮すれば患者に高アンモニア血症が起こる理由を説明することができます。この疾病の名前の由来は、血漿中のASAレベルが上昇するのにもかかわらず、尿中のASAが急速に喪失することから来ています。ASAリアーゼの欠乏は死亡率と罹患率の上昇とも関連しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
95148-VAR:
95148-10MG:
95148-BULK:
95148-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)