Merck
49360
Sigma-Aldrich
グルタコン酸
97% (T)
別名:
ペンテン二酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOOCCH2CH=CHCOOH
CAS番号:
分子量:
130.10
Beilstein:
1759560
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97% (T)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)C\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C5H6O4/c6-4(7)2-1-3-5(8)9/h1-2H,3H2,(H,6,7)(H,8,9)/b2-1+
InChI Key
XVOUMQNXTGKGMA-OWOJBTEDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-ペンテン二酸としても知られるグルタコン酸は、不飽和ジカルボン酸です。アルカリリグニンの部分湿式酸化(PWO)中に分解生成物の1つとして形成されます。その結晶構造の分析は、化合物が主にtrans-立体配座に存在することを示しています。グルタコン酸の幾何学的結合長と結合角は、Hartree–Fock(HF)、密度汎関数計算、およびIRスペクトルデータを使用して取得されています。
アプリケーション
グルタコン酸は、アセチルCoAと反応することにより、CoA基質グルタコニルCoAの調製に使用されています。五塩化リン(PCl5)と反応させることにより、6-クロロ-2(2H)-ピラノンの調製に使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
49360-25G:
49360-BULK:
49360-VAR:
49360-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Theoretical studies of molecular structure and vibrational spectra of glutaconic acid.
Atalay Y, et al.
Journal of Molecular Structure, 787(1), 90-95 (2006)
Crystal and molecular structure of glutaconic acid.
Thomas L and Srikrishnan T.
Journal of Chemical Crystallography, 33(9), 689-693 (2003)
6-Chloro-2(2H)-pyranone: a new 2(2H)-pyranone synthon.
Biagetti M, et al.
Tetrahedron Letters, 44(3), 607-610 (2003)
H Osaka et al.
Brain & development, 15(2), 125-127 (1993-03-01)
A 10-month-old male with glutaric aciduria type-1 (GA-1) is reported. This patient showed frequent partial motor seizures, irritability, and involuntary movements, including oral dyskinesia at the age of 3 months. On admission, magnetic resonance (MR) scanning revealed a chronic subdural
Alkaline Partial Wet Oxidation of Lignin for the Production of Carboxylic Acids.
Demesa AG, et al.
Chemical Engineering & Technology, 38(12), 2270-2278 (2015)