アッセイ
≥97.0% (HPLC)
mp
194-195 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)/C=C\C=C/C(O)=O
InChI
1S/C6H6O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-4H,(H,7,8)(H,9,10)/b3-1-,4-2-
InChI Key
TXXHDPDFNKHHGW-CCAGOZQPSA-N
関連するカテゴリー
詳細
シス、シス-ムコン酸は天然に存在する有機酸です。 2E、4E-ヘキサ-2,4-ジエン二酸とも呼ばれます。 広く使用されているいくつかの消費者向けプラスチックの製造に使用されます。 シキミ酸経路の延長による微生物生産が報告されています。
アプリケーション
- バイオテクノロジーに基づく製造方法:この研究では、持続可能な化学製造の目標に沿って、生分解性ポリマーやその他のバイオベースのプラスチックの前駆体となり得るcis,cis-ムコン酸の合成を促進するためのさまざまなバイオテクノロジーによるアプローチに焦点を当てています(Son et al., 2023)。
- ポリマー産業における工業用途:環境にやさしいバイオベースのプラスチックの製造、ひいては持続可能な産業の実践に貢献する前駆体としての役割に焦点を当てて、ポリマー産業におけるcis,cis-ムコン酸の潜在的な用途を探索しています(Palumbo et al., 2024)。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
15992-VAR-F:
15992-5G-F:
15992-BULK-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Analytical and bioanalytical chemistry, 408(16), 4219-4232 (2016-04-22)
The presence of organic micropollutants and their transformation products (TPs) from biotic and abiotic processes in aquatic environments is receiving intense public and scientific attention. Yet a suitable sample preparation method that would enable extraction and enrichment of a wide
Plant physiology and biochemistry : PPB, 120, 95-102 (2017-10-11)
Benzene, a carcinogenic compound, has been reported as a major indoor air pollutant. Chlorophytum comosum (C. comosum) was reported to be the highest efficient benzene removal plant among other screened plants. Our previous studies found that plants under light conditions could
Journal of hazardous materials, 373, 29-38 (2019-03-23)
Phenol is a common water pollutant because of its broad industrial applications. Biological method is a promising alternative to conventional physical and chemical methods for removing this toxic pollutant from the environment. In this study, two metabolic modules were introduced
Journal of biotechnology, 280, 49-54 (2018-06-10)
Adipic acid (AA) is an important dicarboxylic acid used for the manufacture of nylon and polyurethane plastics. In this study, a novel adipic acid biosynthetic pathway was designed by extending the cis,cis-muconic acid (MA) biosynthesis through biohydrogenation. Enoate reductase from
Metabolic engineering, 23, 62-69 (2014-03-04)
cis,cis-Muconic acid (MA) and salicylic acid (SA) are naturally-occurring organic acids having great commercial value. MA is a potential platform chemical for the manufacture of several widely-used consumer plastics; while SA is mainly used for producing pharmaceuticals (for example, aspirin