Merck
900846
Sigma-Aldrich
trans,trans-Muconic acid-13C6
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
別名:
trans,trans-2,4-Hexadienedioic acid-13C6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C6H6O4
分子量:
148.07
UNSPSCコード:
12352106
同位体純度
≥99 atom % 13C
アッセイ
≥98% (CP)
形状
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+6
SMILES記法
O[13C](/[13CH]=[13CH]/[13CH]=[13CH]/[13C](O)=O)=O
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900846-VAR:
900846-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)