798231
S-(5′-Adenosyl) -L-methionine-(S-methyl-13C)chloride
≥99 atom % (13C), ≥90% (CP)
別名:
S-(5’-Adenosyl) -L-methionine-(S-methyl-13C) chloride hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13CC14H23ClN6O5S · xHCl
CAS番号:
分子量:
435.89 (free base basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.12
おすすめの製品
品質水準
同位体純度
≥99 atom % 13C
アッセイ
≥90% (CP)
フォーム
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+1
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC([C@@H](N)CC[S+]([13CH3])C[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O1)=O.[H]Cl.[Cl-]
InChI Key
MMPIHZNGCSGKLY-SETSOBFISA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
798231-5MG:
798231-BULK:
798231-VAR:
798231-10MG:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)