certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質水準
認証
traceable to USP 1012134
APIファミリー
ademetionine
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 1 g
アプリケーション
pharmaceutical
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
[S+](C[C@H]2O[C@H]([C@@H]([C@@H]2O)O)[n]3c4ncnc(c4nc3)N)(CC[C@H](N)C(=O)O)C.[S](=O)(=O)(O)c1ccc(cc1)C.[S](=O)(=O)([O-])[O-].[S](=O)(=O)([O-])[O-]
InChI
1S/C15H22N6O5S.C7H8O3S.2H2O4S/c1-27(3-2-7(16)15(24)25)4-8-10(22)11(23)14(26-8)21-6-20-9-12(17)18-5-19-13(9)21;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;2*1-5(2,3)4/h5-8,10-11,14,22-23H,2-4,16H2,1H3,(H2-,17,18,19,24,25);2-5H,1H3,(H,8,9,10);2*(H2,1,2,3,4)/p-3/t7-,8+,10+,11+,14+,27?;;;/m0.../s1
InChI Key
XDCFCHNAIMYBAZ-XQVUROGGSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
その他情報
脚注
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHR3168-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)