1012112
USP
S-(5′-アデノシル)-L-ホモシステイン
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
別名:
5′-デオキシ-S-アデノシル-L-ホモシステイン, AdoHcy, S-(5′-デオキシアデノシン-5′)-L-ホモシステイン
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
s-(5'-adenosyl)-l-homocysteine
メーカー/製品名
USP
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
N[C@@H](CCSC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N)ncnc23)C(O)=O
InChI
1S/C14H20N6O5S/c15-6(14(23)24)1-2-26-3-7-9(21)10(22)13(25-7)20-5-19-8-11(16)17-4-18-12(8)20/h4-7,9-10,13,21-22H,1-3,15H2,(H,23,24)(H2,16,17,18)/t6-,7+,9+,10+,13+/m0/s1
InChI Key
ZJUKTBDSGOFHSH-WFMPWKQPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アナリシスノート
WGK
WGK 3
Jan Code
1012112-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック