Merck
706337
Sigma-Aldrich
カフェイン酸-13C9
99 atom % 13C, 97% (CP)
別名:
3,4-ジヒドロキシ桂皮酸-13C9
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C9H8O4
CAS番号:
分子量:
189.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
97% (CP)
フォーム
powder
分子量
189.00 by atom % calculation
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
mp
211-213 °C (dec.)
質量シフト
M+9
SMILES記法
O[13C](=O)\[13CH]=[13CH]\[13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13c](O)[13cH]1
InChI
1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1-5,10-11H,(H,12,13)/b4-2+/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
InChI Key
QAIPRVGONGVQAS-RJKLISAOSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
706337-VAR:
706337-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)