87368
テトラヒドロフラン
≥99.9%, ACS reagent, contains ~0.025% 2, 6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer, 250 ppm BHT as inhibitor, suitable for solid phase extraction (SPE), reag. Ph. Eur.
別名:
オキソラン, テトラメチレンオキシド, ブチレンオキシド
About This Item
おすすめの製品
製品名
テトラヒドロフラン, contains 250 ppm BHT as inhibitor, puriss. p.a., ACS reagent, reag. Ph. Eur., ≥99.9%
グレード
ACS reagent
puriss. p.a.
品質水準
認証
reag. Ph. Eur.
蒸気密度
2.5 (vs air)
蒸気圧
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.9%
フォーム
liquid
自己発火温度
610 °F
含みます
250 ppm BHT as inhibitor
~0.025% 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol as stabilizer
expl. lim.
1.8-11.8 %
テクニック
solid phase extraction (SPE): suitable
不純物
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.005% peroxides (as H2O2)
≤0.05% water
蒸発残留物質
≤0.001%
屈折率
n20/D 1.407 (lit.)
n20/D 1.407
pH
~7
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
密度
0.887 g/mL at 20 °C
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
SMILES記法
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI Key
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
It may be used for the dissolution of poly-ε-caprolactone (PCL) and 1,3-diaminopentane, during the preparation of poly-ε-caprolactone (PCL)-hydroxyapatite (HA) scaffolds and acrylate-terminated poly(5-amino-1-pentanol-co-1,4-butanediol diacrylate) (C32)- 1,3-diaminopentane (117) polymer, respectively.
アナリシスノート
その他情報
Go to our Greener Alternative-Cyclopentyl methylether - 675989
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-6.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-21.2 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
87368S-200L-RC:
87368S-45L-RC:
87368-4X2.5L:4548173273976
87368-VAR:
87368-2.5L-C:
87368-2.5L-PC:
87368-BULK-C:
87368-25L:4548173182124
87368-2.5L:4548173182117
87368-25ML:
87368-45L-RC:
87368-BULK:
87368-175KG:
87368-25L-C:
87368-1L:4548173182100
87368-4X25ML:4548173273983
87368-RSAMPLE:
87368-5L:
87368-6X1L:4548173273990
87368-7L-RC:
87368-1L-C:
この製品を見ている人はこちらもチェック