Merck
34865
Sigma-Aldrich
テトラヒドロフラン
≥99.9%, suitable for HPLC, inhibitor-free
別名:
THF, オキソラン, テトラメチレンオキシド, ブチレンオキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H8O
CAS番号:
分子量:
72.11
Beilstein:
102391
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
bp:
65-67 °C (lit.)
製品名
テトラヒドロフラン, inhibitor-free, suitable for HPLC, ≥99.9%
グレード
HPLC grade
品質水準
蒸気密度
2.5 (vs air)
蒸気圧
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.9%
フォーム
liquid
自己発火温度
610 °F
expl. lim.
1.8-11.8 %
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.05% peroxides (as H2O2)
≤0.05% water (Karl Fischer)
蒸発残留物質
≤0.0005%
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.407 (lit.)
pH
~7
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
密度
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
Absorption
≤0.0044 at 315 nm
≤0.005 at 350 nm
≤0.005 at 400 nm
≤0.02 at 300 nm
≤0.046 at 275 nm
≤0.18 at 250 nm
≤0.26 at 245 nm
≤1.0 at 212 nm
UV吸収
λ: 245 nm Amax: ≤0.26
λ: 275 nm Amax: ≤0.046
λ: 315 μm Amax: ≤0.0044
適合性
complies for IR spectroscopy
アプリケーション
food and beverages
SMILES記法
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI Key
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
テトラヒドロフラン(THF)は溶媒として幅広く用いられます。様々な天然産物(ポリエーテル抗生物質)の重要なフラグメント構成要素となっています。THFは硫化水素と二重水和物を形成します。二重水和物の結晶構造は三次元単結晶試験により研究されています。ブタン-1,4-ジオールはTHF合成において中間体として形成されます。加熱したTHFはポリ塩化ビニリデン(PVDV)の溶解に役立ちます。
アプリケーション
HPLC、分光光度測定、環境試験に適しています。
テトラヒドロフランは、ポリ-ε-カプロラクトン(PCL)-ヒドロキシアパタイト(HA)骨格およびアクリレート終端ポリ(5-アミノ-1-ペンタノール-co-1,4-ブタンジオールジアクリレート)(C32)-1,3-ジアミノペンタン(117)ポリマー調製においてそれぞれ、ポリ-ε-カプロラクトン(PCL)および1,3-ジアミノペンタンを溶解させるために用いられます。
包装
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
その他情報
特記事項
  • カタログ番号34865-4X2.5Lは製造を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル34865-2.5Lをご注文ください。
  • カタログ番号34865-6X1Lは製造を中止します。仕様が全く同一で物理的に同一の単一ボトル34865-1Lをご注文ください。
おすすめ製品
HPLCまたはLC-MS分析に理想的なLiChropur試薬を発見しましょう。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-6.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-21.2 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
34865S-5BAR-200L:
34865-4X2.5L:4548174011249
34865-20L:4548173260310
34865-72X2.5L:
34865-VAR:
34865-45L:4548173260327
34865-4L-PW:
34865-144X1L:
34865-4X4L:
34865-7L:4548173260358
34865-12X100ML:
34865-1L:4548173218465
34865JP-6X1L:4548173260372
34865-100ML:4548173218458
34865-200L-P2:
34865-BULK:
34865-200L-P2-LS:
34865-6X1L:4548173260341
34865-2.5L:4548173260297
34865-200L:4548173260303
34865-2L:4548173216096
34865-4L:4548173952970
34865S-200L-RC:
34865JP-4X2.5L:4548173260365
34865-20L-P2:
34865-18L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Haiying Yu et al.
Biomaterials, 30(4), 508-517 (2008-11-01)
Natural bone growth greatly depends on the precedent vascular network that supplies oxygen and essential nutrients and removes metabolites. Likewise, it is crucial for tissue-engineered bone to establish a vascular network that temporally precedes new bone formation, and spatially originates
Todd J Harris et al.
Biomaterials, 31(5), 998-1006 (2009-10-24)
The use of biomaterials for gene delivery can potentially avoid many of the safety concerns with viral gene delivery. However, the efficacy of polymeric gene delivery methods is low, particularly in vivo. One significant concern is that the interior and
Polyhedral clathrate hydrates. X. Structure of the double hydrate of tetrahydrofuran and hydrogen sulfide.
Mak TCW, et al.
J. Chem. Phys., 42(8), 2732-2737 (1965)
Synthetic routes to tetrahydrofuran, tetrahydropyran, and spiroketal units of polyether antibiotics and a survey of spiroketals of other natural products.
Boivin TLB.
Tetrahedron, 43(15), 3309-3362 (1987)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 883-883 (1994)