87369
テトラヒドロフラン
≥99.5%, ≥99.5% (GC), for ion-selective electrodes, contains 250 ppm BHT as inhibitor, Selectophore™
別名:
THF, オキソラン, テトラメチレンオキシド, ブチレンオキシド
About This Item
おすすめの製品
製品名
テトラヒドロフラン, for ion-selective electrodes, Selectophore™, ≥99.5%
グレード
for ion-selective electrodes
品質水準
蒸気密度
2.5 (vs air)
蒸気圧
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
詳細
solvent for preparation of membranes
製品種目
Selectophore™
アッセイ
≥99.5% (GC)
≥99.5%
フォーム
liquid
自己発火温度
610 °F
含みます
250 ppm BHT as inhibitor
expl. lim.
1.8-11.8 %
不純物
≤0.01% water
屈折率
n20/D 1.407 (lit.)
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
溶解性
H2O: soluble
密度
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI Key
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-6.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-21.2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
87369-VAR:
87369-BULK:
87369-500ML:4548173182155
87369-100ML:4548173182131
87369-10ML:4548173182148
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Butyl methyl ether; Acetic acid; 2-Butanone; Ethyl acetate; Tetrahydrofuran; 1-Butanol; Isopropyl acetate; Heptane; Propyl acetate; 3-Methylbutanol; 4-Methyl-2-pentanone; Isobutyl acetate; Butyl acetate; Dimethyl sulfoxide; Anisole; Cumene
プロトコル
GC Analysis of Class 3 Residual Solvents on SUPELCOWAX® 10
GC Analysis of Class 3 Residual Solvents on SUPELCOWAX® 10
関連コンテンツ
Butyl methyl ether; Acetic acid; 2-Butanone; Ethyl acetate; Tetrahydrofuran; 1-Butanol; Isopropyl acetate; Heptane; Propyl acetate; 3-Methylbutanol; 4-Methyl-2-pentanone; Isobutyl acetate; Butyl acetate; Dimethyl sulfoxide; Anisole; Cumene