Merck
288306
Sigma-Aldrich
クロロホルム
anhydrous, ≥99%, contains 0.5-1.0% ethanol as stabilizer
別名:
トリクロロメタン, 三塩化メチリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CHCl3
CAS番号:
分子量:
119.38
Beilstein:
1731042
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
anhydrous
品質水準
蒸気密度
4.1 (vs air)
蒸気圧
160 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99%
形状
liquid
含みます
0.5-1.0% ethanol as stabilizer
包装
Sure/Seal of 1, 2 L
Sure/Seal of 100, 12x100 mL
不純物
<0.001% water
<0.005% water (100 mL pkg)
蒸発残留物質
<0.0003%
colorless
屈折率
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
密度
1.48 g/mL at 25 °C
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI Key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
クロロホルムは揮発性の塩素化有機溶媒で、その蒸気には眠気作用があります。これは、その光感受性のために、経時的に分解する場合があります。これは、安定剤としてエタノールを添加することにより抑制できます。添加すると溶媒の極性が上昇し、特定の用途に影響を及ぼす可能性があります。
アプリケーション
クロロホルムは、脂質を溶解するための溶媒として、また洗浄剤としても使用されています。これは、溶媒抽出プロセスにも使用され、再結晶化にも使用される場合があります。
法的情報
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
関連製品
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
288306-6X1L:4548173253763
288306-20L:
288306-12X100ML:4548173130255
288306-900ML:
288306-2L:4548173130286
288306-8L:
288306-100ML:4548173130248
288306-PZ:
288306-VAR:
288306-1L:4548173130279
288306-BULK:
288306-4X2L:4548173253756
288306-18L:4548173130262
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Electrogenerated chemiluminescent emission from an organized (LB) monolayer of a tris (2,2'-bipyridine) ruthenium (2+)-based surfactant on semiconductor and metal electrodes
Zhang X and Bard AJ
The Journal of Physical Chemistry, 92(20), 5566-5569 (1988)
Eagleson M
Concise Encyclopedia Chemistry, 216-216 (1994)
Analytical chemistry in a drop. Solvent extraction in a microdrop
Liu H and Dasgupta PK
Analytical Chemistry, 68(11), 1817-1821 (1996)
Mariya M Kucherenko et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (46)(46), doi:10-doi:10 (2011-01-06)
The molecular characterization of muscular dystrophies and myopathies in humans has revealed the complexity of muscle disease and genetic analysis of muscle specification, formation and function in model systems has provided valuable insight into muscle physiology. Therefore, identifying and characterizing
High activity and regenerability of a palladium-gold catalyst for chloroform degradation.
Velazquez JC, et al.
Journal of Chemical Technology and Biotechnology (2015)