安全性情報
D2812
Sigma-Aldrich
REDTaq® ゲノムDNAポリメラーゼ
without MgCl2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.55
フォーム
liquid
使用法
sufficient for 1000 reactions
sufficient for 250 reactions
sufficient for 2500 reactions
特徴
Difficult Templates/Specialty Enzymes PCR
dNTPs included: no
hotstart: no
濃度
1 unit/μL
テクニック
PCR: suitable
red
入力
purified DNA
アプリケーション
agriculture
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
REDTaq® Genomic DNA Polymerase is a unique blend of Taq DNA Polymerase with an inert red dye. This special formulation is designed to provide enhanced amplification of more complex or genomic templates. REDTaq Genomic DNA Polymerase is highly sensitive, produces increased yields and is capable of generating longer product lengths. It has all the advantages of REDTaq DNA polymerase, such as easy visualization of enzyme addition and complete reaction mixing, and direct loading to an agarose gel. The inert red dye does not effect automated or manual sequencing, restriction digestions or other downstream applications. The dye can easily removed by any standard purification method.
アプリケーション
REDTaq® Genomic DNA Polymerase has been used as a component of the polymerase chain reaction (PCR) mix for PCR amplification. It has also been used as a component of the preamplification mix for PCR in amplified fragment length polymorphism (AFLP) analysis of Fusarium oxysporum sp. isolates.
特徴および利点
  • Enhanced amplification on genomic and difficult DNA templates
  • Same great performance as Taq DNA Polymerase in a more convenient format for high throughput applications
  • Quick recognition and confirmation of appropriate mixing
  • No loading buffers or tracking dyes necessary. Sample can be taken directly from reaction and loaded onto an agarose gel
  • The samples can be re-amplified as in nested PCR
  • The red dye migrates faster than bromophenol blue
  • Greater consistency across reactions due to proper mixing
構成
MgCl2を含まない10×反応バッファ-、および別チュ-ブに 25 mM MgCl2が含まれています。
単位の定義
1 unitは、74°C、30分間に、10 nmolの全dNTPを酸不溶性DNAに取り込む酵素量です。
法的情報
本製品を購入しても、米国特許番号 5,804,375、5,994,056、6,171,785、6,214,979、5,538,848、5,723,591、5,876,930、6,030,787、6,258,569、対応する米国外の特許、5'ヌクレアーゼとdsDNA-Binding Dye Processに関連するその他の特許や特許出願に基づくライセンスは譲渡されません。さらに詳細な情報については、ライセンス管理者(Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA)にご連絡下さい。
REDTaq is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Paola Persico et al.
Veterinary dermatology, 22(6), 521-527 (2011-06-10)
Ulcerative dermatitis caused by feline herpes virus 1 (FHV-1) is an uncommon disease characterized by cutaneous ulcers secondary to epidermal, adnexal and dermal necrosis. Differential diagnoses for FHV-1 lesions include, but are not limited to, mosquito bite hypersensitivity and eosinophilic
Wiesław Bogdanowicz et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(30), 12279-12282 (2009-07-09)
We report the results of mitochondrial and nuclear DNA analyses of skeletal remains exhumed in 2005 at Frombork Cathedral in Poland, that are thought to be those of Nicolaus Copernicus (1473-1543). The analyzed bone remains were found close to the
K L Mealey et al.
Journal of veterinary pharmacology and therapeutics, 38(5), 429-433 (2015-02-11)
The aim of this study was to sequence all exons of the ABCB1 (MDR1) gene in cats that had experienced adverse reactions to P-glycoprotein substrate drugs (phenotyped cats). Eight phenotyped cats were included in the study consisting of eight cats
プロトコル
Method for PCR using genomic DNA or other complex templates