安全性情報
P0098
Sigma-Aldrich
ペディオシン Pediococcus acidilactici由来
≥95% (HPLC), buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
51102829
NACRES:
NA.85
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
buffered aqueous solution
濃度
0.1 mg/mL in 0.1 M sodium acetate pH 5.0
抗生物質活性スペクトル
Gram-positive bacteria
作用機序
cell membrane | interferes
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
化学構造:ペプチド
アプリケーション
ペディオシンの分子量は約2,700~4,000 Daです。食物由来の病原菌や腐敗を防ぐために、生物由来の食品保存料として利用する可能性があります
生物化学的/生理学的作用
ペディオシンは、Pediococcus acidilacticiが産生するクラスIIaバクテリオシンです。分子量約2,700~4,000 Daのカチオン性ペプチドで、リステリア菌、Clostridicum perfringesEnterococcus faecalis、黄色ブドウ球菌などの病原菌に対して強力な作用を示します4。このペディオシンの抗菌作用は細胞膜との相互作用によるもので、ポア形成および細胞死をもたらします。これらの相互作用は膜電位の変化も引き起こし、プロトン駆動力を消失させ、細胞内イオンを流出させ、最終的に細胞死を引き起こします。リステリア菌を抑制することが確認されています。
その他情報
50 μg
容器は、乾燥した換気のよい場所にしっかり密閉して保管してください。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
P0098-50UG:
P0098-50UG-PW:
P0098-BULK:
P0098-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
M J Pucci et al.
Applied and environmental microbiology, 54(10), 2349-2353 (1988-10-01)
The bacteriocin produced by Pediococcus acidilactici PAC 1.0, previously designated PA-1 bacteriocin, was found to be inhibitory and bactericidal for Listeria monocytogenes. A dried powder prepared from PAC 1.0 culture supernatant fortified with 10% milk powder was found to contain
A K Bhunia
Applied and environmental microbiology, 60(8), 2692-2696 (1994-08-01)
Monoclonal antibody (MAb) R2-AR against pediocin RS2 was developed. Mice were immunized for 12 weeks with pediocin RS2 conjugated to a polyacrylamide gel. Two hybridoma fusions yielded an MAb that in Western blots (immunoblots) reacted only with pediocins RS2 and
資料
With bacterial resistance and emerging infectious diseases becoming potential threats to humans, ribosomally synthesized antimicrobial peptides have become a promising focus area in antibiotic research.