リコンビナント
expressed in E. coli
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC and SDS-PAGE)
形状
lyophilized powder (from 10 mM acetic acid)
分子量
estimated mol wt 3.9 kDa
UniProtアクセッション番号
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
fungi
viruses
作用機序
cell wall synthesis | interferes
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... DEFB1(1672)
Amino Acid Sequence
詳細
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D9565-VAR:
D9565-5UG:
D9565-BULK:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
With bacterial resistance and emerging infectious diseases becoming potential threats to humans, ribosomally synthesized antimicrobial peptides have become a promising focus area in antibiotic research.