Merck
SML1118
Sigma-Aldrich
ヘプシジン-25(ヒト) トリフルオロアセタート塩
≥95% (HPLC)
別名:
DTHFPICIFCCGCCHRSKCGMCCKT トリフルオロアセタート塩, H-Asp-Thr-His-Phe-Pro-Ile-Cys-Ile-Phe-Cys-Cys-Gly-Cys-Cys-His-Arg-Ser-Lys-Cys-Gly-Met-Cys-Cys-Lys-Thr-OH トリフルオロアセタート塩, Hepc25(ヒト), LEAP-1(肝臓発現抗菌ペプチド)(ヒト) トリフルオロアセタート塩, PLTR(推定肝腫瘍リグレッサー)(ヒト)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C113H170N34O31S9 · xC2HF3O2
CAS番号:
分子量:
2789.35 (free base basis)
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
white to off-white
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
Amino Acid Sequence
H-Asp-Thr-His-Phe-Pro-Ile-Cys-Ile-Phe-Cys-Cys-Gly-Cys-Cys-His-Arg-Ser-Lys-Cys-Gly-Met-Cys-Cys-Lys-Thr-OH trifluoroacetate salt
生物化学的/生理学的作用
ヘプシジン-25はヘプシジンの主要なアイソフォームです。ヘプシジン25プロットの網状赤血球ヘモグロビン含有量(CHr)を含むヘプシジン25は、DAを鉄欠乏性貧血(IDA)と慢性疾患の貧血(ACD)およびACD/IDAの複合状態と区別するのに役立ちます。ヘプシジン遺伝子の変異は、重度の若年性ヘモクロマトーシスの発症に関連しています。
ヘプシジンは、鉄の恒常性の主調節因子です。ヘプシジンは肝臓に見られますが、脳にも広く分布しており、鉄関連の神経変性の予防に役割を果たす可能性があります。ヘプシジンには抗炎症作用と抗菌作用があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Association of prohepcidin and hepcidin-25 with erythropoietin response and ferritin in hemodialysis patients.
Kato A, et al.
American Journal of Nephrology, 28(1), 115-121 (2008)
Kyung-Cho Cho et al.
Journal of analytical methods in chemistry, 2018, 9653747-9653747 (2018-07-18)
As advanced mass spectrometry- (MS-) based hepcidin analysis offers to overcome the limitations in analytical methods using antihepcidin, further improvement of MS detection sensitivity for the peptide may enhance the diagnostic value of the hepcidin for various iron-related disorders. Here
Serum hepcidin?25 may replace the ferritin index in the Thomas plot in assessing iron status in anemic patients.
Thomas C, et al.
International Journal of Laboratory Hematology, 33(2), 187-193 (2011)
Mutant antimicrobial peptide hepcidin is associated with severe juvenile hemochromatosis.
Roetto A, et al.
Nature Genetics, 33(1), 21-21 (2003)