安全性情報
94261
Sigma-Aldrich
LL-37(ヒト) トリフルオロアセタート塩
≥95% (HPLC)
別名:
Human LL-37 amide Trifluoroacetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C205H341N61O52 · xC2HF3O2
分子量:
4492.28 (free base basis)
UNSPSCコード:
51101500
NACRES:
NA.85
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
powder (Lyophilisate)
colorless to white
溶解性
H2O: 1 mg/mL, clear, colorless
抗生物質活性スペクトル
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
viruses
作用機序
cell membrane | interferes
保管温度
−20°C
Amino Acid Sequence
Leu-Leu-Gly-Asp-Phe-Phe-Arg-Lys-Ser-Lys-Glu-Lys-Ile-Gly-Lys-Glu-Phe-Lys-Arg-Ile-Val-Gln-Arg-Ile-Lys-Asp-Phe-Leu-Arg-Asn-Leu-Val-Pro-Arg-Thr-Glu-Ser-NH2
詳細
化学構造:ペプチド
アプリケーション
LL-37は、宿主防御機構の研究に使用されます。
生物化学的/生理学的作用
LL-37は、抗細菌、抗ウイルス、および免疫調整活性を示す多機能な宿主防御ペプチドです。ヒトに存在する唯一のカテリシジン型ペプチドです。LL-37は、その抗細菌活性に加えて、炎症を制御し、グラム陰性菌由来のリポ多糖を中和することが分かっています。
包装
1 mg
その他情報
容器を密閉し、乾燥した風通しの場所で保管してください。不活性ガス下で保存してください。乾燥した場所で保存してください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
94261-1MG:
94261-VAR:
94261-BULK:
94261-1MG-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ainhoa Revilla-Guarinos et al.
Applied and environmental microbiology, 86(14) (2020-05-18)
Bce-like systems mediate resistance against antimicrobial peptides in Firmicutes bacteria. Lactobacillus casei BL23 encodes an "orphan" ABC transporter that, based on homology to BceAB-like systems, was proposed to contribute to antimicrobial peptide resistance. A mutant lacking the permease subunit was