安全性情報
SRP3011
Sigma-Aldrich
β D-1 (36 aa) ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
別名:
β-デフェンシン -1, DEFB1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized
分子量
7.8 kDa
包装
pkg of 20 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
white to off-white
UniProtアクセッション番号
抗生物質活性スペクトル
fungi
mycobacteria
viruses
作用機序
cell membrane | interferes
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... DEFB1(1672)
関連するカテゴリー
詳細
デフェンシン(αおよびβ)は、幅広い抗菌活性を有するカチオン性ペプチドであり、自然免疫系の重要なアームを構成しています。α-デフェンシンは、3つのジスルフィド結合の対形成によってβ-デフェンシンと識別されます。これまでに、4つのヒトβ-デフェンシン(BD-1、BD-2、BD-3、BD-4)が検出されています。β-デフェンシンは、一部の白血球と上皮表面で発現されます。直接的な抗菌活性に加えて、未熟樹状細胞およびメモリーT細胞へと向かわせる走化性因子でもあります。b-デフェンシンタンパク質は、前駆体のC末端部として発現され、シグナル配列のタンパク質切断によって遊離されます。BD-1(36個のアミノ酸)の場合は、プロペプチド領域になります。β-デフェンシンには、3つの分子内ジスルフィド結合を形成する6システインモチーフが含まれます。b-デフェンシンは、33~47個のアミノ酸残基からなる3~5 kDaのペプチドです。リコンビナントヒトBD-1は、36アミノ酸残基を含む3.9 kDaのタンパク質です。
Chemical structure: peptide
生物化学的/生理学的作用
デフェンシン(αおよびβ)は、幅広い抗菌活性を有するカチオン性ペプチドであり、自然免疫系の重要なアームを構成しています。リコンビナントヒトBD-1は、36アミノ酸残基を含む3.9 kDaのタンパク質です。
シーケンス
DHYNCVSSGG QCLYSACPIF TKIQGTCYRG KAKCCK
物理的形状
凍結乾燥品(10 mM酢酸)。
再構成
バイアルは、開封前に遠心してください。10 mM 酢酸で濃度0.1~1.0 mg/mLに復元してください。ボルテックスは使用しないでください。水溶液は2~8°Cで最長1週間保存できます。長期保存には、担体タンパク質(0.1% BSAなど)含有バッファーでさらに希釈し、1回の使用量ずつに分注して-20~-80°Cで保存することを推奨します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SRP3011-20UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ainhoa Revilla-Guarinos et al.
Applied and environmental microbiology, 86(14) (2020-05-18)
Bce-like systems mediate resistance against antimicrobial peptides in Firmicutes bacteria. Lactobacillus casei BL23 encodes an "orphan" ABC transporter that, based on homology to BceAB-like systems, was proposed to contribute to antimicrobial peptide resistance. A mutant lacking the permease subunit was
Y Q Tang et al.
Science (New York, N.Y.), 286(5439), 498-502 (1999-10-16)
Analysis of rhesus macaque leukocytes disclosed the presence of an 18-residue macrocyclic, tridisulfide antibiotic peptide in granules of neutrophils and monocytes. The peptide, termed rhesus theta defensin-1 (RTD-1), is microbicidal for bacteria and fungi at low micromolar concentrations. Antibacterial activity
Robert I Lehrer et al.
Current opinion in immunology, 14(1), 96-102 (2002-01-16)
During the past year, novel beta-defensins of mice and men have been identified, together with a novel defensin subfamily (the circular or 'theta' minidefensins) in primates. Insight into the evolution of defensins has been obtained from structural studies, and several