Merck
L9043
Sigma-Aldrich
リゾスタフィン Staphylococcus simulans由来
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
別名:
グリシル-グリシンエンドペプチダーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
bacterial
品質水準
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
lyophilized powder
比活性
≥3000 unit/mg solid
テクニック
molecular cloning: suitable
適合性
suitable for sequence analysis test
アプリケーション
life science and biopharma
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
亜鉛金属酵素であるリゾスタフィンは、主として酵素前駆体として分泌されます。抗ブドウ球菌剤として作用し、pH 4、5°Cできわめて安定です。
アプリケーション
Staphylococcus simulans由来リソスタフィンは、分子クローニング、配列決定、および 黄色ブドウ球菌のユニークな自己分解遺伝子であるlytMの発現を評価する研究で使用されています。 また、ペプチドグリカンヒドロラーゼ活性をコードする黄色ブドウ球菌 遺伝子の配列解析を調査する研究でも使用されています。
生物化学的/生理学的作用
Staphylococcus aureusを含むStaphylococcus属 に対して非常に特異的な溶解活性を持つタンパク質複合体。
Staphylococcus simulansにより発現されるメタロエンドペプチダーゼであるリソスタフィンの抗菌活性は、黄色ブドウ球菌の膜結合Trapタンパク質のC′ 末端に結合することにより強化されます 。
リゾスタフィンはStaphylococcus aureusに対する溶解作用を有しており、抗生物質抵抗性ブドウ球菌感染症の治療に使用されます。グリシルグリシンエンドペプチダーゼ、エンド-β-N-アセチルグルコサミダーゼ、N-アセチルムラミル-L-アラニンアミダーゼなどの酵素特性を有します。リゾスタフィンは、食品分野では保存剤として、臨床検査室では迅速なスクリーニングのために使用されます。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L9043-BULK:
L9043-5MG:
L9043-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
C-terminus of TRAP in Staphylococcus can enhance the activity of lysozyme and lysostaphin.
Yang, G.
Acta Biochimica et Biophysica Hungarica, 40, 452-458 (2008)
L Ramadurai et al.
Journal of bacteriology, 179(11), 3625-3631 (1997-06-01)
A gene encoding an autolytic activity was identified in an autolysis-deficient mutant (Lyt-) of Staphylococcus aureus which produces only a single band in autolytic-activity gels (N. Mani, P. Tobin, and R. K. Jayaswal, J. Bacteriol. 175:1493-1499, 1993). An open reading
X Wang et al.
Gene, 102(1), 105-109 (1991-06-15)
The nucleotide (nt) sequence of a 2.0-kb NheI-XbaI DNA fragment containing a peptidoglycan hydrolase-encoding gene, lytA, tentatively identified as encoding an N-acetylmuramyl-L-alanine amidase, from Staphylococcus aureus, was determined. The nt sequencing revealed an open reading frame (ORF) of 1443 bp
Lysostaphin: an antistaphylococcal agent
Kumar J K
Applied Microbiology and Biotechnology, 80(4), 555-561 (2008)
Grégory Francius et al.
Journal of bacteriology, 190(24), 7904-7909 (2008-10-07)
The advent of Staphylococcus aureus strains that are resistant to virtually all antibiotics has increased the need for new antistaphylococcal agents. An example of such a potential therapeutic is lysostaphin, an enzyme that specifically cleaves the S. aureus peptidoglycan, thereby