Merck
L4025
Sigma-Aldrich
Lyticase from Arthrobacter luteus
lyophilized powder, ≥200 units/mg solid
別名:
Bacterial lyticase, Lysing enzyme
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
bacterial (Arthrobacter luteus)
品質水準
形状
lyophilized powder
比活性
≥200 units/mg solid
テクニック
cell based assay: suitable
適合性
suitable for cell lysis
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Arthrobacter luteus 由来リチカーゼは、次のように使用されています:
  • 酵母核抽出物の調製のためのスフェロプラストバッファーに含まれる成分として
  • 酵母を用いるβ-グルカン酵素アッセイ用のサンプル調製において消化をするため
  • RNA単離のために細胞を溶解するため
Arthrobacter luteus由来のリチカーゼは、ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)フィンガープリント解析に用いる高分子量DNAを抽出するための細胞の再懸濁に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
リチカーゼは、部分的スフェロプラスト形成を誘発することで酵母細胞からDNAを抽出するために使用される溶解酵素です。その後、スフェロプラストは溶解されDNAを遊離します。リチカーゼは、細胞壁が莢膜や耐性胞子を形成している可能性があるため破壊するのが困難な酵母の細胞壁を消化するのに推奨されます。リチカーゼは、β-(1→;3)-glucan laminaripentaohydrolaseを、β-(1→3)-グルカナーゼ、プロテアーゼ、ナンナーゼの活性と共に備えています。Candida DebaryomycesSaccharomyces, SaccharomycopsisSaccharomycodesEremotheciumSchwanniomyces などの各種酵母細胞と共に役に立ちます。
リチカーゼ酵素は真菌の研究、特にポリメラーゼ連鎖反応(PCR)に基づく手法を用いた種の同定によく用いられます。これは、グルコース単位間のβ(1→3)およびβ(1→4)結合を切断できます。
リティカーゼは、酵母細胞壁グルカンなどのポリ-β(1→3)-グルコースを加水分解します。
単位の定義
1ユニットは、3 mLの反応混合液中で酵母菌の懸濁液を基質として用いる場合、pH 7.5、25°C、1分間に、ΔA800が0.001となる酵素量です。
その他情報
より詳細な情報につきましては、www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorerenzymes for complex carbohydrate analysisをご覧ください。
R&Dでの使用に限ります。薬剤、家庭、またはその他の用途には使用できません。危険性と安全な取り扱い方に関しては、安全データシートを参照してください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L4025-250KU-PW:
L4025-BULK:
L4025-VAR:
L4025-25KU-PW:
L4025-50KU:
L4025-1MU-PW:
L4025-1MU:
L4025-100KU:
L4025-250KU:
L4025-25KU:
L4025-100KU-PW:
L4025-50KU-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Naturally occurring novel promoters around pyruvate branch-point for recombinant protein production in Pichia pastoris (Komagataella phaffii): pyruvate decarboxylase-and pyruvate kinase-promoters
Massahi A and Calik P
Biochemical Engineering Journal, 138, 111-120 (2018)
Lisbeth Rosager Poulsen et al.
The Plant cell, 20(3), 658-676 (2008-03-18)
Vesicle budding in eukaryotes depends on the activity of lipid translocases (P(4)-ATPases) that have been implicated in generating lipid asymmetry between the two leaflets of the membrane and in inducing membrane curvature. We show that Aminophospholipid ATPase3 (ALA3), a member
Tim K Footz et al.
Human molecular genetics, 18(7), 1276-1287 (2009-01-20)
Primary open-angle glaucoma (POAG) is a leading cause of blindness worldwide. POAG is associated with a characteristic progression of changes to ocular morphology and degeneration at the optic nerve head with the loss of visual fields. Physical mapping efforts identified
E C Williamson et al.
Journal of clinical microbiology, 39(1), 47-50 (2001-01-04)
Respiratory tract colonization with Scedosporium apiospermum in patients with chronic suppurative lung disease is a significant concern for lung transplantation candidates, since Scedosporium infections occurring posttransplantation are usually untreatable. Up to 10% of patients with cystic fibrosis attending our respiratory
Ryan M Hull et al.
PLoS biology, 15(6), e2001333-e2001333 (2017-06-28)
Copy number variation (CNV) is rife in eukaryotic genomes and has been implicated in many human disorders, particularly cancer, in which CNV promotes both tumorigenesis and chemotherapy resistance. CNVs are considered random mutations but often arise through replication defects; transcription
プロトコル
This procedure may be used for the determination of Lyticase activity using Baker’s yeast as the substrate.