Merck
L4402
Sigma-Aldrich
リゾスタフィン from Staphylococcus staphylolyticus
BioUltra, ≥97% (SDS-PAGE), Protein 40-60 % by biuret, ≥2,000 units/mg protein
別名:
グリシル-グリシンエンドペプチダーゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
bacterial (Staphylococcus sp.)
品質水準
製品種目
BioUltra
アッセイ
≥97% (SDS-PAGE)
形状
lyophilized powder
比活性
≥2,000 units/mg protein
分子量
25 kDa
組成
Protein, 40-60% biuret
濃度
40—60% protein
テクニック
cell based assay: suitable
適合性
suitable for cell lysis
抗生物質活性スペクトル
Gram-positive bacteria
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
作用機序
cell wall synthesis | interferes
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
容量はタンパク質含量に基づきます
Chemical structure: peptide
生物化学的/生理学的作用
リゾスタフィンは、分子量が約25 kDaの亜鉛エンドペプチダ-ゼです。 リゾスタフィンは、ブドウ球菌属種の細胞壁のペプチドグリカン層内のポリグリシン架橋結合を切断するため、細胞溶解にまた抗菌治療剤の候補としても有用でであることがわかっています。
活性の至適pH:約7.5
単位の定義
1ユニットは、6.0 mLの反応混合液中で、pH 7.5、37°C、10分間に、Staphylococcus aureus細胞懸濁液の濁度(A620)を0.250から0.125に下げる酵素量です。
物理的形状
リン酸カリウム緩衝塩と塩化ナトリウムを含有
調製ノート
アフィニティ-精製済み。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
L4402-.5MG:
L4402-BULK:
L4402-.5MG-PW:
L4402-2MG:
L4402-2MG-PW:
L4402-VAR:
L4402-5MG:
L4402-5MG-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Johnny Gutierrez et al.
Open forum infectious diseases, 6(4), ofz090-ofz090 (2019-04-27)
Staphylococcus aureus (SA) bacteremia often requires a long treatment duration with antibiotics to prevent relapse due to the ability of SA to establish reservoirs of infection in sites such as heart and bone. These metastatic sites of infection cannot be
Shaw R Gargis et al.
Applied and environmental microbiology, 76(20), 6944-6946 (2010-08-24)
Resistance to lysostaphin, a staphylolytic glycylglycine endopeptidase, is due to a FemABX-like immunity protein that inserts serines in place of some glycines in peptidoglycan cross bridges. These modifications inhibit both binding of the recombinant cell wall targeting domain and catalysis
Igor Belyansky et al.
The American surgeon, 77(8), 1025-1031 (2011-09-29)
Mesh and wound infections during hernia repair are predominantly caused by Staphylococcus aureus. Human acellular dermis (HAD) is known to lose its integrity in the face of large bacterial loads. The goal of this study was to determine if lysostaphin
Yuliya Yurko et al.
Surgical innovation, 19(1), 20-26 (2011-07-12)
Naturally occurring antimicrobial peptides are possibly the "next frontier" in infection prevention. Binding them to mesh could reduce the rate of mesh infections. This study identifies an antimicrobial agent capable of significant antibacterial activity when bound to mesh. Lysozyme, human
Lysostaphin and clarithromycin: a promising combination for the eradication of Staphylococcus aureus biofilms.
A Aguinaga et al.
International journal of antimicrobial agents, 37(6), 585-587 (2011-04-19)