Merck
NA0150
Sigma-Aldrich
GenEluteHP プラスミドミニプレップキット
greener alternative
sufficient for 70 preparations
別名:
GenEluteHP プラスミド キット, Gen Elute
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105501
NACRES:
NA.52
使用法
sufficient for 70 preparations
品質水準
環境により配慮した代替製品の特徴
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
DNA extraction: suitable
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
15-25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
組換えE. coli培養を一晩行い、遠心分離で採取し、改変アルカリSASライシス法を実施し、次に高塩分でプラスミドDNAをシリカに吸着させます。次に真空またはスピン洗浄ステップで混入物を除去します。最後に、結合したプラスミドDNAを水またはトリス-EDTAバッファーで溶出します。
GenElute HPプラスミドミニプレップキットを使用すると、E. coli培養物からのプラスミド調製に使用する超高速で効率的な溶液が得られます。このキットは、シリカベースの膜テクノロジーと便利なスピンまたは真空フォーマットを組み合わせたもので、1~5 mLのE. coli 培養物から30分以内に最大25 μgの高コピープラスミドDNAを回収できます。培養物の実際の収量および最適使用容量は、プラスミドおよび培養培地によって異なります。
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、DNA抽出で標準的に使用されるフェノールおよびクロロホルムと比較して、事故につながりにくい化学品です。
アプリケーション
回収されたプラスミドDNAは、制限酵素消化、クローニング、PCR、転写、シーケンシングなどの用途にすぐに使用できます。
特徴および利点
  • プラスミドDNAは30分以内で精製されます
  • 最大25 μgの高コピープラスミドDNAが得られます
  • 真空フォーマットまたはスピンフォーマットを選べる柔軟性があります
  • フェノール/クロロホルム抽出またはアルコール沈降は必要ありません
法的情報
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
77.0 °F
引火点(℃)
25 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Katherine Guild et al.
Acta crystallographica. Section F, Structural biology and crystallization communications, 67(Pt 9), 1027-1031 (2011-09-10)
Recombinant expression of proteins of interest in Escherichia coli is an important tool in the determination of protein structure. However, lack of expression and insolubility remain significant challenges to the expression and crystallization of these proteins. The SSGCID program uses
Claudia S Copeland et al.
Neotropical entomology, 37(6), 633-640 (2009-01-27)
We investigated two populations of Melittobia digitata Dahms, a gregarious parasitoid (primarily upon a wide range of solitary bees, wasps, and flies), in search of Wolbachia infection. The first population, from Xalapa, Mexico, was originally collected from and reared on
María Pilar Trotonda et al.
Journal of bacteriology, 187(16), 5790-5798 (2005-08-04)
The biofilm-associated protein Bap is a staphylococcal surface protein involved in biofilm formation. We investigated the influence of the global regulatory locus sarA on bap expression and Bap-dependent biofilm formation in three unrelated Staphylococcus aureus strains. The results showed that
Emilia Vuttariello et al.
Molecular biotechnology, 54(3), 954-960 (2013-01-29)
Hereditary cancers account for approximately 10 % of breast and ovarian cancers. Mutations of the BRCA1 and BRCA2 genes, encoding two proteins involved in DNA repair, underlie most cases of such hereditary cancers. Women with BRCA mutations develop breast cancer
Antonietta Carbone et al.
Acta biochimica Polonica, 59(2), 275-278 (2012-06-14)
Supercoiled state corresponds to the active form for plasmid applications. The relaxed circular form of plasmids is often inactive or poorly active. To obtain significant amounts of almost fully supercoiled DNA, we modified the standard protocol of a commercially available