おすすめの製品
使用法
sufficient for 25 purifications
環境により配慮した代替製品の特徴
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
DNA purification: suitable
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
15-25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
一晩置いた組み換えE. coli培養物を遠心分離で収穫して修正アルカリ-SDS溶菌法に供した後、高塩濃度存在下でシリカ膜上にDNAを吸着します。洗浄工程を2回行って汚染物質を除去しました。最後に、結合したDNAは溶離液(トリス-HCl)または水で溶出します。
回収されたプラスミドDNAは大部分が高次コイルの形状をしています。このDNAは、制限消化、ライゲーション、配列決定、PCR、形質転換、および形質移入などの下流用途ですぐに使用できる状態になっています。
アプリケーション
特徴および利点
- 収穫した細菌培養物から30分以内で純粋なプラスミドDNAが得られます
- 最大1.2 mgの高コピープラスミドDNAです
- 減圧またはスピン方式の柔軟性があります
- 他の高速キットよりプラスチック部品が少なく、廃棄物の量を削減できます
- フェノール/クロロホルム抽出もアルコール沈殿も不要です
その他情報
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
77.0 °F - closed cup
引火点(℃)
25 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
The GenElute™ HP Plasmid Maxiprep kit offers a simple, rapid, and cost-effective method for isolating plasmid DNA from recombinant E. coli cutures. The recovered plasmid DNA is ready for immediate use in downstream applications, such as restriction digestion, ligation, sequencing, PCR, transformation, and transfection.
The GenElute™ HP Plasmid Maxiprep kit offers a simple, rapid, and cost-effective method for isolating plasmid DNA from recombinant E. coli cutures. The recovered plasmid DNA is ready for immediate use in downstream applications, such as restriction digestion, ligation, sequencing, PCR, transformation, and transfection.