安全性情報
NA0160
Sigma-Aldrich
GenEluteHP プラスミドミニプレップキット
greener alternative
sufficient for 350 preparations
別名:
GenEluteHP プラスミド キット, Gen Elute
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105501
NACRES:
NA.52
使用法
sufficient for 350 preparations
環境により配慮した代替製品の特徴
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
DNA extraction: suitable
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
15-25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
GenElute HPプラスミドMiniprepキットを使用すると、E. coli培養物からのプラスミド調製に使用する超高速で効率的な溶液が得られます。このキットは、シリカベースの膜テクノロジーと便利なスピンまたは真空フォーマットを組み合わせたものです。組換えE. coli培養を一晩行い、遠心分離で採取し、改変アルカリSASライシス法を実施し、次に高塩分でプラスミドDNAをシリカに吸着させます。次に真空またはスピン洗浄ステップで混入物を除去します。最後に、結合したプラスミドDNAを水またはトリス-EDTAバッファーで溶出します。
回収されたプラスミドDNAは、制限消化、クローニング、PCR、トランスフェクション、シーケンシングなどの用途にすぐに使用できます。
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。本製品は、DNA抽出実験において標準的に使用されるフェノールやクロロホルムと比べて、より安全な化合物です。
組換えE. coli培養を一晩行い、遠心分離で採取し、改変アルカリSASライシス法を実施し、次に高塩分でプラスミドDNAをシリカに吸着させます。次に真空またはスピン洗浄ステップで混入物を除去します。最後に、結合したプラスミドDNAを水またはトリス-EDTAバッファーで溶出します。
GenElute HPプラスミドミニプレップキットを使用すると、E. coli培養物からのプラスミド調製に使用する超高速で効率的な溶液が得られます。このキットは、シリカベースの膜テクノロジーと便利なスピンまたは真空フォーマットを組み合わせたもので、1~5 mLのE. coli 培養物から30分以内に最大25 μgの高コピープラスミドDNAを回収できます。培養物の実際の収量および最適使用容量は、プラスミドおよび培養培地によって異なります。
アプリケーション
回収されたプラスミドDNAは、制限酵素消化、クローニング、PCR、転写、シーケンシングなどの用途にすぐに使用できます。
特徴および利点
  • プラスミドDNAは30分以内で精製されます
  • 最大25 μgの高コピープラスミドDNAが得られます
  • 真空フォーマットまたはスピンフォーマットを選べる柔軟性があります
  • フェノール/クロロホルム抽出またはアルコール沈降は必要ありません
法的情報
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Characterization of Chemokine Receptor CXCR2 Interacting Proteins Using a Proteomics Approach to Define the CXCR2 ?Chemosynapse?
Dayanidhi Raman
Methods in Enzymology (2009)
Development of Normalized Cdna Library from Fusarium Wilt Infected Roots of a Tolerant Banana Genotype'Calcutta-4'Musa acuminata ssp. burmannicoides
Swarupa V
Journal of Horticultural Science (2014)
Dayanidhi Raman et al.
Methods in enzymology, 460, 315-330 (2009-05-19)
Chemokine-receptor signaling is initiated upon ligand binding to the receptor and continues through the process of endocytic trafficking by the association of a variety of adaptor proteins with the chemokine receptor. In order to define the adaptor proteins that associate
Nicole M I Nivillac et al.
Biochimica et biophysica acta, 1788(10), 2326-2334 (2009-08-25)
Human Equilibrative Nucleoside Transporter 1 (hENT1) is an integral membrane protein that transports nucleosides and analog drugs across cellular membranes. Very little is known about intracellular processing and localization of hENT1. Here we show that disruption of a highly conserved
Célia Deville et al.
Cell reports, 27(12), 3433-3446 (2019-06-20)
AAA+ proteins form asymmetric hexameric rings that hydrolyze ATP and thread substrate proteins through a central channel via mobile substrate-binding pore loops. Understanding how ATPase and threading activities are regulated and intertwined is key to understanding the AAA+ protein mechanism.