Merck
PLD35
Sigma-Aldrich
GenEluteプラスミド ミディプレップキット
greener alternative
sufficient for 35 purifications
別名:
Gen Elute, GenEluteプラスミドキット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105501
NACRES:
NA.52
使用法
sufficient for 35 purifications
品質水準
環境により配慮した代替製品の特徴
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
DNA purification: suitable
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
15-25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
GenElute Plasmid Midiprep Kitは、組み換えE. coli 培養液からプラスミドDNAを簡単かつ迅速に抽出できる低コストのキットです。シリカ結合法と簡便なスピンカラム法を組み合わせた方法により、 20~40 mLのLuria Broth(LB)培地で培養した菌体から最大300 μgのプラスミドDNAを約 45分で回収することができます。なお、実際の収率や培養液の最適な使用量は、使用するプラスミドや培地の種類によって異なりますのでご注意ください。
オーバーナイト培養した組み換え大腸菌(E. coli)の培養液を遠心して大腸菌を回収し、改変アルカリSDS溶解法で溶解して、DNAを高塩濃度下でシリカに吸着させます。次いで遠心-洗浄ステップで夾雑物を除去します。最後に、カラムに結合しているDNAを水またはTris-EDTAバッファーで溶出します。
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。本製品は、DNA抽出を実施するためのフェノールおよびクロロホルムの標準的な使用と比較して、本質的に安全性が向上した化学的性質を有します。
アプリケーション
得られたDNAは、制限酵素消化、 クロ-ニング、PCR、転写、自動シ-クエンシングなどにそのまま使用することができます。
得られたプラスミドDNAは、主としてスーパーコイル構造を取っています。アガロースゲル電気泳動においてゲノムDNAやRNAの混入はみられません。抽出したDNAは制限酵素処理やライゲーション、シークエンシング、PCR、トランスフェクションといった用途にそのまま使用できます。
その他情報
GenElute Plasmid MidiprepおよびMaxiprep Kitは、大腸菌(E. coli)培養液からプラスミドDNAを簡単、迅速かつ低コストで抽出します。これらのキットはシリカメンブレンテクノロジ-と便利なスピンカラムフォ-マットを組み合わせた方法で、高コピ-数のプラスミドDNAをMidiは最大350μg、Maxiは最大1.2 mg(Maxi)精製します。
原理
細菌細胞を遠心により回収、改変アルカリSDS溶解法で溶菌し、DNAをを高塩濃度下でシリカに吸着させます。次に、簡単な洗浄によって夾雑物を除去します。最後に、結合したDNAをTris-EDTAバッファ-または水で溶出します。 得られたプラスミドDNAは、主としてス-パ-コイル構造を取っています。ゲノムDNAやRNAのコンタミネ-ションは認められません。
法的情報
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Tamás Raskó et al.
Nucleic acids research, 38(20), 7155-7166 (2010-07-01)
The GGCC-specific restriction endonuclease BspRI is one of the few Type IIP restriction endonucleases, which were suggested to be a monomer. Amino acid sequence information obtained by Edman sequencing and mass spectrometry analysis was used to clone the gene encoding
Wen Chen et al.
Journal of cellular physiology, 235(2), 1674-1688 (2019-08-23)
Renal interstitial fibrosis is a key factor in the development of chronic renal diseases, possibly leading to uremia. The present study conducted aimed to assess the hypothesis whether keratin 1 (KRT1) silencing could suppress kidney interstitial fibrosis and glomerular sclerosis
Martina Herrmann et al.
Applied and environmental microbiology, 75(10), 3127-3136 (2009-03-24)
Communities of ammonia-oxidizing archaea (AOA) and bacteria (AOB) in freshwater sediments and those in association with the root system of the macrophyte species Littorella uniflora, Juncus bulbosus, and Myriophyllum alterniflorum were compared for seven oligotrophic to mesotrophic softwater lakes and