おすすめの製品
使用法
sufficient for 15 purifications
品質水準
環境により配慮した代替製品の特徴
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
DNA purification: suitable
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
15-25°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
一晩置いた組み換えE. coli培養物を遠心分離で回収して改変アルカリ-SDS溶菌法に供した後、高塩濃度存在下でシリカ上にDNAを吸着します。 次いで汚染物質をスピンウオッシュ工程で除去します。最後に、結合DNAを水またはトリス-EDTAバッファーで溶出します。
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、DNA抽出に標準的に使用されるフェノールおよびクロロホルムと比較して、事故につながりにくい化学品です。
アプリケーション
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
プロトコル
Escort™ IV Transfection Reagent Protocol
Escort™ III Transfection Reagent Protocol