Merck
NA0800
Sigma-Aldrich
GenElute HP セレクトプラスミド ギガプレップキット
greener alternative
sufficient for 5 preparations
別名:
Gen Elute
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105501
NACRES:
NA.52
使用法
sufficient for 5 preparations
環境により配慮した代替製品の特徴
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
テクニック
DNA extraction: suitable
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
15-25°C
詳細
The GenElute HP Select Plasmid Gigaprep Kit offers a simple, rapid, and cost effective method for isolating endotoxin-free plasmid DNA from recombinant E. coli cultures. Up to 15 mg of high copy plasmid DNA with ≤0.1 endotoxin unit/μg plasmid DNA can be recovered from E. coli cultures in 1.2-2.5 L Luria Broth (LB) medium or 600 mL-1.2 L of Terrific Broth (TB) medium in less than 2 hours after harvesting the cells. Note that the actual yield depends on the strain, the plasmid, and the culture medium used.
An overnight recombinant E. coli culture is harvested by centrifugation and subjected to a modified alkaline-SDS lysis. The lysate is cleared by filtration followed by the addition of a binding solution optimized for endotoxin-free plasmid preparations. The plasmid DNA is then captured onto a silica membrane in the presence of high salts while endotoxins are prevented from adsorbing to the membrane. Contaminants are removed with three wash steps. Finally, the bound DNA is eluted in endotoxin-free water.
The DNA is ready for immediate use in applications such as restriction digest, cloning, sequencing, PCR, and transfection of endotoxin-sensitive cell lines.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has Inherently Safer Chemistry, compared to the standard use of phenol and chloroform to perform DNA extractions.
アプリケーション
GenElute HP Select Plasmid Gigaprep Kit has been used to purify plasmids.
High-quality, endotoxin-free DNA is ready for immediate use for the most demanding applications including transfection with endotoxin-sensitive cells and gene therapy research.
特徴および利点
  • Up to 15 mg with endotoxin levels of ≤ 0.1 EU/μg
  • Only 90 minutes from pelleted cells to purified plasmid
  • Vacuum format with no ethanol precipitation
  • Can purify low-, medium-, and high-copy plasmid DNA
その他情報
詳細はwww.sigma-aldrich.com/genelutehpをご覧ください。
法的情報
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • G3671GenElute HP Pro Gigaprep Binding ColumnSDS
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Lungs
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
77.0 °F - closed cup
引火点(℃)
25 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Plasmid DNA-coding p62 as a bone effective anti-inflammatory/anabolic agent.
Sabbieti MG
Oncotarget, 6(6), 3590-3599 (2015)
V D Boppana et al.
Parasite immunology, 31(6), 287-295 (2009-06-06)
Mosquitoes represent the most important vector for transmitting pathogens that cause human disease. Central to pathogen transmission is the ability to divert the host immune system away from Th1 and towards Th2 responsiveness. Identification of the mosquito factor(s) critical for