Merck
MAK041
Sigma-Aldrich
β-ヒドロキシ酪酸アッセイキット
sufficient for 100 colorimetric tests
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 100 colorimetric tests
検出方法
colorimetric
関連疾患
endocrinological disorders, diabetes; cancer; gastrointestinal diseases
保管温度
−20°C
詳細
3-ヒドロキシ酪酸としても知られるβ-ヒドロキシ酪酸は、主に肝臓で脂肪酸酸化により合成されるケトン体です。ケトン体の生成、すなわちケトジェネシスは、血糖値が低下すると亢進します。通常では空腹時および長時間の運動中に、中程度に上昇した血中ケトン体が発生します。アルコール性または糖尿病性ケトアシドーシスでは、β-ヒドロキシ酪酸の血中濃度は異常に高いレベルに上昇する可能性があります。β-ヒドロキシ酪酸は、肝臓のエネルギー代謝のマーカーとして使用できます。β-ヒドロキシ酪酸の生成は過剰なアセチルCoAとともに亢進し、脳へのエネルギー源として機能します。
アプリケーション
β-ヒドロキシ酪酸アッセイキットは以下の用途に使用されています:
  • 血漿/血清中β-ヒドロキシ酪酸レベルの定量
  • 血漿ケトン体レベルの測定による、長期ケトン食摂取時における心筋への18F-FDG集積量の変化の研究
  • 脊髄損傷マウスの障害および神経障害性疼痛の治療におけるβ-ヒドロキシ酪酸の役割の研究
適合性
血清、尿など生体試料中のβ-ヒドロキシ酪酸レベルの測定に適しています。
原理
本アッセイでは、β-ヒドロキシ酪酸存在量に比例して比色定量(450 nm)生成物を生じる共酵素反応によってβ-ヒドロキシ酪酸濃度を測定します。
以下による置換
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Skeletal muscle IL-6 and regulation of liver metabolism during high-fat diet and exercise training.
Knudsen J G, et al.
Physiological Reports, 4(9), e12788-e12788 (2016)
Yongsheng Lan et al.
PloS one, 13(10), e0205562-e0205562 (2018-10-12)
Aerobic exercise improves cognitive function and adult hippocampal neurogenesis. However, the effects of aerobic exercise combined with strength exercise on cognitive function and adult hippocampal neurogenesis are still unknown. In this study, we established exercise paradigms in rats to mimic
Chao Huang et al.
Glia, 66(2), 256-278 (2017-10-24)
Direct induction of macrophage ramification has been shown to promote an alternative (M2) polarization, suggesting that the ramified morphology may determine the function of immune cells. The ketone body metabolite β-hydroxybutyrate (BHB) elevated in conditions including fasting and low-carbohydrate ketogenic
Mark Evans et al.
Medicine and science in sports and exercise, 51(12), 2506-2515 (2019-11-16)
Preexercise ingestion of exogenous ketones alters the metabolic response to exercise, but effects on exercise performance have been equivocal. On two occasions in a double-blind, randomized crossover design, eight endurance-trained runners performed 1 h of submaximal exercise at approximately 65%
Tumor metabolism, the ketogenic diet and β-hydroxybutyrate: novel approaches to adjuvant brain tumor therapy
Woolf E C, et al.
Frontiers in Molecular Neuroscience, 9, 122-122 (2016)