Merck
MAK117
Sigma-Aldrich
グリセロールアッセイキット
sufficient for 200 colorimetric or fluorometric tests
別名:
グリセリンアッセイキット(Glycerin Assay Kit), グリセリンアッセイキット(Glycerine Assay Kit)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161503
NACRES:
NA.84
使用法
sufficient for 200 colorimetric or fluorometric tests
アプリケーション
cosmetics
environmental
food and beverages
検出方法
colorimetric
fluorometric
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
詳細
グリセロールはグリセリン(glycerinまたはglycerine)とも呼ばれ、脂肪酸の骨格を形成する3炭素糖アルコールです。グリセロールはリン脂質およびトリグリセリドの構成要素でもあります。グリセロールは、甘味性、吸湿性の液体です。グリセロールは食品、飲料および製剤処方に広く用いられており、エステル交換によるバイオディーゼル生産で発生する主な廃棄用副産物です。
アプリケーション
グリセロールアッセイキットは、マウス3T3-L1細胞培養上清サンプルからのグリセロール放出量を定量し、そして血漿グリセロールレベルを測定するために使用されてきました。
特徴および利点
高スループット処理系と両立。
適合性
このキットは、食品、飲料、医薬製剤、および生体サンプル中のグリセロール検出に適します。
原理
本キットでは、グリセロールキナーゼおよびグリセロールリン酸オキシダーゼによる共役酵素アッセイによりグリセロール濃度を測定し、比色分析(570 nm)/蛍光分析(lex = 535/lem = 587 nm)の結果は存在するグリセロール量に比例します。このキットの直線的な検出範囲は、10~1,000μM(比色分析)、および2~50μM(蛍光分析)です。
関連製品
製品番号
詳細
価格
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
文書ライブラリにアクセスする
Martina Rudnicki et al.
Frontiers in physiology, 9, 1452-1452 (2018-11-09)
Background: Impaired capillary growth (angiogenesis) in skeletal muscle and adipose tissue contributes to the development of metabolic disorders in obese males. This association remains unexplored in females, despite mounting evidence that endothelial cells have sex-specific transcriptional profiles. Therefore, herein we
Meichun Zhang et al.
PLoS neglected tropical diseases, 13(2), e0007139-e0007139 (2019-02-05)
As an important vector of dengue and Zika, Aedes albopictus has been the fastest spreading invasive mosquitoes in the world over the last 3-4 decades. Cold tolerance is important for survival and expansion of insects. Ae. albopictus adults are generally
Nicolae S.
Health & Drugs: Disease, Prescription & Medication (2014)
Paula Dunayevich et al.
Scientific reports, 8(1), 15168-15168 (2018-10-13)
Cells make decisions based on a combination of external and internal signals. In yeast, the high osmolarity response (HOG) is a mitogen-activated protein kinase (MAPK) pathway that responds to a variety of stimuli, and it is central to the general
Sylvia J Gasparini et al.
Diabetologia, 62(8), 1463-1477 (2019-05-18)
Chronic glucocorticoid therapy causes insulin resistance, dyslipidaemia, abnormal fat accumulation, loss of muscle mass and osteoporosis. Here we describe a hitherto unknown sexual dimorphism in the metabolic response to chronic glucocorticoid exposure in mice. This led us to investigate whether